GE17-0310-50
Ficoll® PM 70
Cytiva 17-0310-50, pack of 500 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
spray-dried
Verpackung
pack of 500 g
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0310-50
Farbe
White
Löslichkeit
soluble
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Displays minimal toxicity
- Has favorable viscosity and osmotic properties
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)