Fortfahren mit
1287700
USP
Galactose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
α-D-Galactose, α-D-Galactopyranose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.490,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 1.490,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
galactose
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-PHYPRBDBSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Galactose enthält D-Galactopyranose (C6H12O6). Diese kann entweder als eines der Stoffwechselprodukte von Lactose, einem natürlich vorkommenden Zucker in Milchprodukten, durch das Verdauungsenzym Lactase, oder aus Arabinogalactanen, die aus pflanzlichen Quellen isoliert werden, gewonnen werden.
Application
Der USP-Referenzstandard Galactose ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Guar-Gummi
  • Lactulose-Konzentrat
  • Lactulose-Lösung
  • Ganoderma-Lucidum-Fruchtkörper-Pulver
  • Ganoderma-Lucidum-Fruchtkörper
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich für Test- und Assayzwecke bestimmt. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung jeglicher Krankheiten verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1206G005000048260
USP
USP
1287700
Galactose
Galactose European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
G0050000
Galactose
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
microbiology
API family
galactose
API family
galactose
API family
galactose
API family
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)