Merck
G1272
Sigma-Aldrich
Gentamicin
liquid, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Synonym(e):
Garamycin, Gentiomycin C
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
eCl@ss:
42020823
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.76
Produktbezeichnung
Gentamicin -Lösung, 10 mg/mL in deionized water, liquid, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Biologische Quelle
microbial
Qualitätsniveau
Sterilität
0.1 μm filtered
Produktlinie
BioReagent
Form
liquid
Wirksamkeit
10-12 mg per mL
Konzentration
10 mg/mL in deionized water
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Farbe
colorless to light yellow
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC[C@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CN)CC[C@H]3N)[C@@H]2O.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](OC[C@]4(C)O)O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6O[C@@H](CC[C@H]6N)[C@@H](C)N)[C@@H]5O.CN[C@H](C)[C@@H]7CC[C@@H](N)[C@H](O7)O[C@@H]8[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]9OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]9O)[C@H]8O
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChIKey
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chemische Struktur: Aminoglykosid
Anwendung
Gentamicinsulfat ist ein Breitbandantibiotikum, das als Selektionsmittel (Gentamicin-Resistenzgen) in der Molekularbiologie und bei Zellkulturanwendungen eingesetzt wird. Dieses Produkt ist so formuliert, dass es 10 mg/ml Gentamicin in entionisiertem Wasser enthält. Darüber hinaus wird es für den Einsatz bei eukaryotischen Zellkulturen in einer Menge von 1 Milliliter pro Liter empfohlen.
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsweise: Gentamicin hemmt die Proteinsynthese, indem es sich an die 30S-Untereinheit des Ribosoms bindet.
Antimikrobielles Spektrum: Unter anderem gramnegative und grampositive Bakterien, einschließlich Stämmen, die gegen Tetracyclin, Chloramphenicol, Kanamycin und Colistin resistent sind, insbesondere die Stämme Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus und Streptococcus.
Komponenten
Bei Gentamicin handelt es sich um einen Aminoglykosidkomplex, der durch die Fermentation von Micromonospora purpurea oder Micromonospora echinospora gewonnen wird. Es wird als Sulfatsalz eingesetzt. Es gibt fünf Komponenten, die jeweils aus fünf basischen Stickstoffatomen bestehen und fünf gleichwertige Atome von Schwefelsäure je Mol Gentamicin-Base benötigen.
Vorsicht
Das Produkt ist bei 37° C über einen Zeitraum von 5 Tagen stabil und wird bei Temperaturen von 2 – 8° C gelagert.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cristina Furlan et al.
Nature communications, 10(1), 1525-1525 (2019-04-06)
Essentially all cellular processes are orchestrated by protein-protein interactions (PPIs). In recent years, affinity purification coupled to mass spectrometry (AP-MS) has been the preferred method to identify cellular PPIs. Here we present a microfluidic-based AP-MS workflow, called on-chip AP-MS, to
Courtney R Schott et al.
PloS one, 13(10), e0206427-e0206427 (2018-10-30)
Dogs diagnosed with appendicular osteosarcoma typically succumb to metastatic disease within a year of diagnosis. The current standard of care for curative intent, amputation followed by adjuvant chemotherapy, increases survival time but chemoresistance is a major contributor to mortality. Unfortunately
S K Knauer et al.
Cell death & disease, 1, e51-e51 (2011-03-03)
Hearing impairment caused by ototoxic insults, such as noise or gentamicin is a worldwide health problem. As the molecular circuitries involved are not yet resolved, current otoprotective therapies are rather empirical than rational. Here, immunohistochemistry and western blotting showed that
Seong-Won Nam et al.
PloS one, 6(7), e21387-e21387 (2011-07-14)
Pseudomonas aeruginosa (PA) and Burkholderia cepacia complex (Bcc), commonly found in the lungs of cystic fibrosis (CF) patients, often produce cyanide (CN), which inhibits cellular respiration. CN in sputa is a potential biomarker for lung infection by CF pathogens. However
Yanmin Hu et al.
PloS one, 6(6), e20958-e20958 (2011-06-21)
Mycobacterium tuberculosis dosRS two-component regulatory system controls transcription of approximately 50 genes including hspX, acg and Rv2030c, in response to hypoxia and nitric oxide conditions and within macrophages and mice. The hspX lies between acg and Rv2030c. However, the functions
Artikel
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Die Abtötungskurve von Antibiotika ist ein Dosis-Wirkungs-Versuch, in dem Säugerzellen zunehmenden Mengen eines selektiven Antibiotikums ausgesetzt werden
Protokolle
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Discover our protocol for thawing, plating, and forming hepatocyte spheroids from human spheroid-qualified plateable hepatocytes. Find the formulation for hepatocyte spheroid maintenance media.
Verwandter Inhalt
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.