Fortfahren mit
A9528
Amphotericin B, gelöst
powder, suitable for cell culture, BioXtra
Synonym(e):
Amphotericin B aus Streptomyces sp., Fungizon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,50
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 861,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.520,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 5.530,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C47H73NO17
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
924.08
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
34010400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
Beilstein/REAXYS Number:
78342
MDL number:
€ 71,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Amphotericin B, gelöst, powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI key
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
General description
Chemische Struktur: Polyen
Application
Amphotericin B ist ein antimykotisches Polyen-Antibiotikum aus Streptomyces sp. Es hat eine hohe Affinität für Sterine, insbesondere Ergosterine, aus Pilz- und Bakterienzellmembranen. Die normale Verwendung bei der Erhaltung antimykotischer Zellkulturen beträgt 2,5 mg/l, wenn Penicillin und Streptomycin im Medium verwendet werden.
Biochem/physiol Actions
Amphotericin B bindet an Sterine, wobei es Poren in der Membran bildet und kleine Moleküle austreten lässt. Das Produkt ist am wirksamsten gegen Pilze und Hefen.
Packaging
Solubilisiertes Amphotericin B ist in einer Braunglasflasche verpackt.
Preparation Note
Amphotericin B ist bei einem natürlichen pH-Wert ohne Erwärmen zu 19,6–20,4 mg/ml in Wasser löslich und erzeugt eine gelbliche, klare bis leicht trübe Lösung.
Wässrige Lösungen können aufgrund der schlechten Löslichkeit nicht sterilfiltriert werden. Bei einer Rekonstitution in sterilem Wasser ist eine Filtersterilisation nicht erforderlich.
Es ist auch in DMSO (30–40 mg/ml) und in Dimethylformamid(2–4 mg/ml) löslich.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Das Produkt ist empfindlich gegenüber Licht und Feuchtigkeit. An einem trockenen Ort aufbewahren.
Das tatsächliche Feststoffgewicht des verpackten Produkts wird anhand der UV-Reinheit berechnet.
Nach der Rekonstitution mit Wasser besteht das Produkt aus einer Suspension von Amphotericin B, die als Lösungsmittel Desoxycholat enthält. Die lyophilisierte Formulierung besteht zu ~45 % aus Amphotericin B und zu 35 % aus Natriumdesoxycholat in Natriumphosphat und Natriumchlorid.
Disclaimer
Amphotericin B bleibt in Kultur bei 37 °C 3 Tage lang aktiv. Bei -20 °C und vor Licht und Luft geschützt bleibt das Produkt 5 Jahre lang aktiv.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2942A24111032007
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
product line
BioXtra
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
form
powder
form
liquid
form
solid
form
solid
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Amphotericin B ~ 45 %
  • Sodium deoxycholate ~ 35 %
  • Sodium phosphate balance
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. what is the potency of Amphotericin B solubilized solution?
    1 answer
    1. This is a powdered product. The potency in solution is dependent upon the concentration at which it is prepared. The minimum potency specification for this product is 240 µg/mg. The lot specific value will be reported on the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A9528-5G0000247193.pdf
      Helpful?
  2. How much DSMO do I dissolve the 100mg powder in to achieve a stock concentration of 2.5mg/mL? 
    1 answer
    1. Amphotericin B is soluble in DMSO at 30-40 mg/mL. Add 100 mg powder to 40 mL DMSO in order to achieve a 2.5 mg/mL concentration.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What concentration should Product A9528, Amphotericin B solubilized, be used at?
    1 answer
    1. We recommend to use Product No. A9528 at 5.6 mg solid per Liter.  Cell culture tested amphotericin B solubilized preparation is approximately 45% amphotericin B, 35% sodium deoxycholate, with the balance being sodium phosphate. The amphotericin B is at least 80% amphotericin B and 3-5% amphotericin A by HPLC.  The exact amount of amphotericin B in the product can be found on the lot specific Certificate of Analysis under Potency.
      Helpful?
  5. What is the amount of Amphotericin B in Product No. A9528?
    1 answer
    1. The package size is the amount of Amphotericin B present in the vial.  If weighing the product, utilize the potency value on the lot specific Certificate of Analysis as a correction factor.
      Helpful?
  6. What is the shelf life of Product A9528, Amphotericin B solubilized?
    1 answer
    1. Product No. A9528 has a recommended retest date of 5 years from the initial QC release date.  This date can be found on the lot-specific Certificate of Analysis.