Fortfahren mit
A5955
Antibiotische Antimykotische Lösung (100×), stabilisiert
suspension, suitable for cell culture, BioReagent
Synonym(e):
Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B Suspension
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,70
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,30
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.76
MDL number:
€ 37,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Antibiotische Antimykotische Lösung (100×), stabilisiert, with 10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25 μg amphotericin B per mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
0.1 μm filtered
product line
BioReagent
form
suspension
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, yeast
application(s)
agriculture
mode of action
cell wall synthesis | interferes
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Antibiotische antimykotische Lösung ist mit 10.000 Einheiten Penicillin, 10 mg Streptomycin und 25 μg Amphotericin B pro ml formuliert und in einem proprietären Citratpuffer gelöst. Sie wird in einer Konzentration von 10 ml/l für Zellkulturanwendungen empfohlen. Antibiotische antimykotische Lösung wird im Allgemeinen eingesetzt, um das Wachstum schädlicher Mikroorganismen, einschließlich Bakterien und Pilzen, in Zellkulturmedien zu verhindern.
Application
Anwendungsgebiete der antibiotischen antimykotischen Lösung:
  • Als Zusatz zu verschiedenen Arten von Zellkulturmedien.
  • Als Bestandteil von steriler phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) zur Vermeidung einer Kontamination von isolierten und kultivierten Wurzelhautfibroblasten(PDLF)-Geweben in den Experimenten.
  • Als Bestandteil der Aufbewahrungslösung zur Konservierung von entnommenen trachealen Segmenten für die nachfolgende experimentelle Untersuchung.
Biochem/physiol Actions
Wirkungsweise: Penicillin hemmt die bakterielle Zellwandsynthese. Streptomycin hemmt die Prokaryotproteinsynthese durch Verhindern des Übergangs vom Initiationskomplex zum kettenverlängernden Ribosom und führt zu einer Fehlcodierung. Amphotericin B beeinflusst die Durchlässigkeit der Pilzmembran durch Bildung von Kanälen in den Membranen, wodurch kleine Moleküle entweichen.
Antimikrobielles Spektrum: Umfasst gramnegative Bakterien, grampositive Bakterien, Pilze und Hefen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G1146G6784A2942
description
with 10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25 μg amphotericin B per mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
with 200 mM L-glutamine, 10,000 U penicillin and 10 mg steptomycin/mL in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
L-glutamine 200 mM, streptomycin 10 mg/mL, penicillin 10,000 units, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
250 μg/mL in deionized water, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, fungi, Gram-positive bacteria, yeast
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
suspension
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. I am currently using your Antibiotic Antimycotic Solution (Product No. A5955) and would like to know the recommended storage conditions and stability of the product once it has been diluted to 1× working concentration .
    1 answer
    1. With product A5955, we recommend storing the product at all times unmixed, at -20 °C.  We only have one limited storage condition tested when in solution at 37 °C, and it appears to be stable for up to 3 days.  It is best to produce the product each time and use it immediately.  
      Helpful?
  2. Hello, Could you please confirm that the antibiotic/antimycotic is tested for sterility as this does not appear on your CoA.
    1 answer
    1. This product is sterile filtered through a 0.1 μm membrane. However, sterility testing is not performed on the finished product.
      Helpful?
  3. I am looking at the SDS for product number A5955, Antibiotic Antimycotic soln. I do not see Amphotericin B in composition of ingredients (3.2 mixtures). I want to know why. Thank you.
    1 answer
    1. Section 3 of SDS shows only the hazardous component information. Product# A5955 contains microgram amounts of Amphotericin B. At this concentration it is non-hazardous, hence section 3 of SDS does not list Amphotericin B.