Fortfahren mit
G1397
Gentamicin
liquid, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Gentamicin solution
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Gentamicin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 801,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
42020823
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
€ 113,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Gentamicin -Lösung, 50 mg/mL in deionized water, liquid, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
microbial
Quality Segment
sterility
0.1 μm filtered
product line
BioReagent
form
liquid
potency
50-60 mg per mL
concentration
50 mg/mL in deionized water
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
colorless to light yellow
density
1.000 g/cm3
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC[C@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CN)CC[C@H]3N)[C@@H]2O.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](OC[C@]4(C)O)O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6O[C@@H](CC[C@H]6N)[C@@H](C)N)[C@@H]5O.CN[C@H](C)[C@@H]7CC[C@@H](N)[C@H](O7)O[C@@H]8[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]9OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]9O)[C@H]8O
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChI key
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
General description
Gentamicin, auch als Gentiomycin C bekannt, ist ein Aminoglycosid, das von gramnegativen Bakterien produziert wird. Die Wirkung dieses Antibiotikums beruht auf einer Blockierung der Proteinsynthese.[1] Gentamicinsulfat hemmt das Wachstum sowohl von grampositiven als auch gramnegativen Bakterien in vivo sowie in vitro. In der Gewebekultur wird Gentamicinsulfat zur Hemmung des Wachstums verschiedener Mykoplasmenstämme eingesetzt.[2]
Application
Gentamicin-Lösung wird als antibiotische Komponente in der eukaryotischen Zellkultur[3][4][5][6][7][8] und in der bakteriellen Kultur eingesetzt.[9][10][11]
Gentamicinsulfat ist ein Breitbandantibiotikum, das als Selektionsmittel (Gentamicin-Resistenzgen) in der Molekularbiologie und bei Zellkulturanwendungen eingesetzt wird.[12][13] Dieses Produkt enthält10 mg/ml Gentamicin in entionisiertem Wasser und wird zur Verwendung in eukaryotischen Zellkulturen in einem Volumen von 1 Milliliter pro Liter empfohlen.
Gentamicinsulfat-Lösung wurde als Bestandteil verschiedener Zellkulturmedien verwendet.[14]
Biochem/physiol Actions
Wirkungsweise: Gentamicin hemmt die Proteinsynthese, indem es sich an die 30S-Untereinheit des Ribosoms bindet.
Antimikrobielles Spektrum: Unter anderem gramnegative und grampositive Bakterien, einschließlich Stämmen, die gegen Tetracyclin, Chloramphenicol, Kanamycin und Colistin resistent sind, insbesondere die Stämme Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus und Streptococcus.
Gentamicin wird zur Behandlung von Sepsis bei Notfallbehandlungen empfohlen. Es ist ein Alternativmedikament zu Ceftriaxon bei der Behandlung von Genitalinfektionen.
Other Notes
Gentamicin ist ein Aminoglycosidkomplex, der durch Fermentation von Micromonospora purpurea oder Micromonospora echinospora hergestellt wird. Es wird als Sulfatsalz eingesetzt. Es gibt drei Komponenten, die jeweils aus fünf basischen Stickstoffatomen bestehen und fünf gleichwertige Atome von Schwefelsäure pro Mol Gentamicin-Base benötigen.
Disclaimer
Das Produkt ist bei 37 °C 5 Tage haltbar und sollte bei 2–8 °C gelagert werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G1264G36321289003
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycoplasma, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
concentration
50 mg/mL in deionized water
concentration
-
concentration
50 μg/mL in H2O (is the recommended working concentration for eukaryotic cell culture)
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gentamicin -Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hi, I have a query. Is G-1397 Gentamicin sulfate solution? Please provide the information of the powder form (CAS no) of this Gentamicin solution. We would like to order powder form. Thank you so much.
    1 answer
    1. The powder form of Gentamicin for use in Cell Culture is product G1264. See the link below to access this product page:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/g1264
      Additional Gentamicin product options may be reviewed at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/1405-41-0?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=1405-41-0&type=cas_number
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review