Fortfahren mit
46305
Gentamicin -sulfat (Salz) Hydrat
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Gentamycin -sulfat (Salz) Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,10
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
42020823
EC Number:
215-778-9
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 58,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Chemical structure: aminoglycoside
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
46754G1914G4918
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
clinical
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
46305-250MG04061832355085
Questions
  1. What is the molecular weight of this compound?
    1 answer
    1. The molecular weight of this hydrated gentamycin sulfate has not been determined. Gentamycin is a mixture of 3 major forms designated as C1, C1a, and C2. The published molecular weight and molecular formula of each is as follows:
      Molecular Weight (free base) & Formula
      Gentamicin C1 = 477.6, C21H43N5O7
      Gentamicin C2 = 463.6, C20H41N5O7
      Gentamicin C1a = 449.5, C19H39N5O7