Fortfahren mit
A78403
4-Aminopyridin
98%
Synonym(e):
4-Pyridinamin, 4-Pyridylamin, 4AP, Fampridin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,60
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-987-9
Beilstein/REAXYS Number:
105782
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
€ 53,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
bp
273 °C (lit.)
mp
155-158 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
Nc1ccncc1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)
InChI key
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Aminopyridin ist ein Ligand und ein Ionenkanal-Modulator, der als Wirkstoff zur Steigerung der Acetylcholin-Ausschüttung verwendet wird.
Application
4-Aminopyridin (4-AP) hat folgende Anwendungen:
  • Katalysator in der regioselektiven Acylierung von N-tosylhydrazid.
  • Ausgangsmaterial für die Synthese von 4-Aminopyridin-Derivaten zur Erforschung neurologischer Störungen.
  • Vorläufer für die Synthese von enantiomerenreinen 4-(Pyrrolidino)pyridin (PPY)-Derivaten mittels Cyclokondensation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A779893668509340
description
98%
description
≥99%
description
PESTANAL®, analytical standard
description
purum, ≥98.0% (NT)
assay
98%
assay
≥99%
assay
98-100% (GC)
assay
≥98.0% (NT)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
crystals
form
crystals
form
-
form
-
mp
155-158 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
mp
54-59 °C, 54-58 °C (lit.)
bp
273 °C (lit.)
bp
204-210 °C (lit.)
bp
204-210 °C (lit.)
bp
204-210 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminopyridin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
312.8 °F
flash_point_c
156 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf