Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 630,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Sinefungin, 95% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
95% (HPLC)
form
powder
color
white to yellow
solubility
H2O: complete 20 mg/ml, clear, colorless to light yellow, H2O: soluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CC[C@H](N)C(O)=O)C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C15H23N7O5/c16-6(1-2-7(17)15(25)26)3-8-10(23)11(24)14(27-8)22-5-21-9-12(18)19-4-20-13(9)22/h4-8,10-11,14,23-24H,1-3,16-17H2,(H,25,26)(H2,18,19,20)/t6-,7-,8+,10+,11+,14+/m0/s1
InChI key
LMXOHSDXUQEUSF-YECHIGJVSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Die methylierungshemmende Wirkung von Sinefugin ist oft von einer veränderten Cytosin-Deaminierungsrate begleitet, die mit der Transition (Mutation) in der DNA verbundenen ist. Sinefugin hemmt die Epstein-Barr-Virusaktivität und diese Hemmung steht mit der Veränderung in der DNA-Methylierung und Genexpression in Verbindung. Es kann eine Ratenveränderung in mehreren Restriktions-Endonukleaseaktivitäten der DNA verursachen, einschließlich Mme I, die nicht mit der Hemmung der Methytransferaseaktivität in Verbindung stehen.
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 95% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form ready-to-use solution | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: complete 20 mg/ml, clear, colorless to light yellow, H2O: soluble | solubility 0.1 M HCl: 10 mg/mL | solubility H2O: soluble 10 mg/mL | solubility - |
| color white to yellow | color white | color colorless to yellow | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sinefungin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?