Fortfahren mit
A9384
S-(5′-Adenosyl)-L-Homocystein
crystalline
Synonym(e):
AdoHcy, S-(5′-Deoxy-5′-adenosyl)-L-homocystein, S-(5′-Desoxyadenosin-5′)-L-homocystein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 164,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 286,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 493,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20N6O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.41
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
213-560-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
99188
Assay:
≥98.0% (HPLC), ≥98.0% (TLC)
Form:
crystalline
€ 101,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC), ≥98.0% (TLC)
form
crystalline
mol wt
384.41
solubility
1 M HCl: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CCSC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N6O5S/c15-6(14(23)24)1-2-26-3-7-9(21)10(22)13(25-7)20-5-19-8-11(16)17-4-18-12(8)20/h4-7,9-10,13,21-22H,1-3,15H2,(H,23,24)(H2,16,17,18)/t6-,7+,9+,10+,13+/m0/s1
InChI key
ZJUKTBDSGOFHSH-WFMPWKQPSA-N
Application
SAH eignet sich:
  • zur Untersuchung, ob AdoHcy bei der Abwärtsregulierung der Reporteraktivität des LUC-Reporter-Gens mit AdoMet konkurriert[1]
  • als Reagenz zur Untersuchung des Abundanzmusters von SAH und dessen Korrelation mit der Wirbelmetamorphose[2]
  • zur Optimierung des Assays zur Bestimmung der Protein (Lysin K) Methyltransferase SET7/9-Aktivität[3]
  • in Assays zur Bestimmung der Fluoreszenzpolarisation (FP) bei Messung der Dengue-Virus-Methyltransferase-Aktivität[4]
  • als Standard für die Messung von SAH in Blutproben mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) und fluorimetrischer Detektionsmethode
Biochem/physiol Actions
S-(5′-Adenosyl)-L-homocystein (AdoHcy/SAH) ist eine Komponente von stressinduziertem intrazellulärem Homocystein. AdoHcy ist ein kompetitiver Inhibitor (versus AdoMet) von DNA-Methyltransferasen (S-adenosyl-L-methionin (AdoMet)-abhängige Methyltransferasen), der an der Epigenetik beteiligt ist. Infolgedessen wird AdoHcy in vielen verschiedenen Studien über die Epigenetik bei hyperhomocysteinämischen Zuständen verwendet. AdoHcy wird durch S-adenosylhomocystein-Hydrolase (AHCY) metabolisiert. AdoHcy ist das Produkt von enzymatischen Transmethylierungsreaktionen mit S-Adenosylmethionin (SAM). Es wird wieder zu SAM umgewandelt durch seine Spaltung in Adenosin und L-Homocystein, einem Substrat der Thetin-homocystein-S-methyltransferase.[5] Die Konzentrationsänderungen von SAM und SAH im Plasma dienen als Prädiktoren für das zelluläre Methylierungspotenzial und metabolische Veränderungen. Die Methylierungskapazität zeigt spezifische genetische Polymorphismen und/oder Nährstoffdefizite auf.[6] Die Methylierung ist wichtig für die Epigenetik, Reprogammierung und für Krebs.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
43713A28461012112
assay
≥98.0% (HPLC), ≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
mol wt
384.41
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
solubility
1 M HCl: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: soluble
solubility
-
form
crystalline
form
powder
form
solid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under S-(5′-Adenosyl)-L-Homocystein
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)