Fortfahren mit
ED4S
Ethylendiamintetraessigsäure Tetranatriumsalz Hydrat
practical grade, ≥95%
Synonym(e):
EDTA Tetranatriumsalz, Edathamil, Tetranatrium-ethylendiamin-tetraacetat Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.17 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-573-9
Beilstein/REAXYS Number:
3861753
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
practical grade
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
solubility
soluble, clear, colorless (32g plus 200ml of water)
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
InChI key
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Application
EDTA ist bei wirksamen Konzentrationen von 1–10 mM ein Inhibitor von Metallproteasen. EDTA fungiert als Chelator des Zinkions in der aktiven Seite von Metallproteasen und kann auch andere von Metallionen abhängige Proteasen wie die Calcium-abhängigen Cysteinproteasen hemmen. Bei einer Verwendung als Antikoagulans kommen meist die Dinatrium- oder Trikalimsalze von EDTA zum Einsatz. Die optimale Konzentration im Blut liegt bei 1,5 mg pro ml.
Verwendet zur Eliminierung einer Enzyminhibition durch Spuren von Schwermetallen und zur Hemmung von Enzymen, die divalente Kationen als Cofaktoren benötigen.
Preparation Note
Löslich in Wasser bei Raumtemperatur bis 1,45 M. Der pH-Wert dieser eher viskosen Lösung liegt ungefähr bei 10 bis 11.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
036990369903701
grade
practical grade
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
-
assay
≥95%
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥97.0% (KT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
soluble, clear, colorless (32g plus 200ml of water)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
reaction suitability
reagent type: chelator
reaction suitability
reagent type: chelator
reaction suitability
reagent type: chelator
reaction suitability
-
grade
practical grade
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
-
assay
≥95%
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥97.0% (KT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
soluble, clear, colorless (32g plus 200ml of water)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
reaction suitability
reagent type: chelator
reaction suitability
reagent type: chelator
reaction suitability
reagent type: chelator
reaction suitability
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf