Merck
D6063
Sigma-Aldrich
REDTaq® SuperPak DNA-Polymerase
Taq for routine PCR with inert dye; with 10X buffer & dNTP mix
Synonym(e):
DNA polymerase with dNTP, DNA polymerase with loading dye, Taq DNA polymerase
Größe auswählen
250 UNITS
€ 260,00
€ 260,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 UNITS
€ 260,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NA.55
€ 260,00
Check Cart for Availability
Form
liquid
Verwendung
sufficient for 250 reactions
Leistungsmerkmale
dNTPs included
hotstart: no
Konzentration
1 unit/μL
Methode(n)
PCR: suitable
Farbe
red
Aufnahme
purified DNA
Eignung
suitable for PCR
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Die REDTaq® SuperPak DNA-Polymerase ist eine Mischung aus Sigmas Taq-DNA-Polymerase mit einem roten Inertfarbstoff. REDTaq® SuperPak DNA-Polymerase ist eine praktische Packungseinheit mit allen notwendigen Komponenten für eine PCR-Reaktion mit Ausnahme vom Primern, DNA-Template und Wasser. Sie enthält Sigmas hochwertige REDTaq DNA-Polymerase, 10 mM hochreine Desoxynukleotid-Mischung und 10x PCR-Reaktionspuffer. Der Farbstoff ermöglicht eine schnelle Erkennung von Reaktionen, die mit Enzymen angereichert wurden, sowie eine visuelle Bestätigung der vollständigen Durchmischung der Reaktion.
Anwendung
REDTaq® SuperPak DNA-Polymerase wird wie folgt verwendet:
  • Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR)[1]
  • Nested-PCR[2]
  • Routinemäßige PCR-Amplifikation[3]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Enthält einen inerten Farbstoff, der die visuelle Bestätigung der Enzymzugabe sowie die direkte Auftragung auf Agarosegel ohne die Notwendigkeit für einen zusätzlichen Probenpuffer ermöglicht
  • Geeignet für Nested-PCR
  • Enthält ultrareine 10 mmol/l dNTP-Mischung in einem separaten Fläschchen
Rechtliche Hinweise
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: US 8.404.464 und US 7.972.828. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren.
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SuperPak is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • P219210X PCR Buffer, Optimized for routine PCR with MgCl2 includedSDB
  • D7295Deoxynucleotide Mix, 10 mM, Molecular Biology ReagentSDB
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Yeste-Velasco et al.
Neuroscience, 159(3), 1135-1147 (2009-04-10)
Increasing evidence implicates the c-Jun NH(2)-terminal kinase (JNK) pathway in the regulation of apoptosis in neurodegenerative diseases. In this study, we examined the neuroprotective effect of SP600125, a selective JNK inhibitor, in cerebellar granule cells (CGNs) deprived of serum and
A Jóźwik et al.
Veterinary research communications, 29(4), 347-359 (2005-03-09)
Two pairs of primers were prepared, both localized within the sequences of the nucleoprotein gene (NP) of canine distemper virus (CDV). A number of experiments were done to optimize the conditions of RT-PCR and nested PCR methods. The nucleic acids
Vishnu Chintalgattu et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 35(3), 277-286 (2003-04-05)
Vascular endothelial growth factor (VEGF), produced predominantly by endothelial cells, is involved in angiogenesis and mitogenesis. Myofibroblasts (myoFb) are phenotypically transformed fibroblast-like cells found at the site of myocardial infarction. Since myoFb play a role in tissue repair/remodeling at the
D Alvira et al.
Neuroscience, 147(3), 746-756 (2007-06-23)
The mechanism involved in neuronal apoptosis is largely unknown. Studies performed on neuronal cell cultures provide information about the pathways which orchestrate the process of neuronal loss and potential drugs for the treatment of neurological disorders. In the present study
J L Gonzales et al.
Veterinary parasitology, 146(1-2), 9-16 (2007-03-22)
Trypanosomosis caused by Trypanosoma vivax has been a constraint for cattle production in the Bolivian lowlands, since it was introduced in 1996. Flooded areas like the Bolivian Pantanal have a suitable environment for the presence and transmission of Salivarian trypanosomes
Protokolle
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.
Reactions using REDTaq® DNA polymerase are formulated as any PCR mixtures. There are no additional reaction preparation steps or protocol changes required.