CORET
PCR-Core-Kit mit Taq-DNA-Polymerase
PCR components in separate tubes to allow for optimization
Synonym(e):
PCR-Kit, Taq-DNA-Polymerase-Kit
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verwendung
sufficient for 250 reactions
Leistungsmerkmale
dNTPs included
hotstart: no
Methode(n)
PCR: suitable
Farbe
colorless
Aufnahme
purified DNA
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Taq-DNA-Polymerase ist ein thermostabiles Enzym, das aus dem thermophilen Bakterium Thermus aquaticus gewonnen wird. Dieses Enzym liegt in einer rekombinanten Form vor, die in E. coli exprimiert wird. Taq-DNA-Polymeraseenzym kann hohen Temperaturen von bis zu 95 °C ohne einen signifikanten Verlust der Aktivität widerstehen. Taq-DNA-Polymerase ist ein von Magnesiumionen abhängiges Enzym. Taq-DNA-Polymerase umfasst eine 5′→3′-DNA-Polymeraseaktivität und 5′→3′-Exonukleaseaktivität.
Anwendung
Das CORET-PCR-Kit wurde während der Untersuchung der genetischen Vielfalt verschiedener Spezies von Manilkara zapota zur Amplifikation von genomischer DNA eingesetzt.
Das PCR Core Kit mit Taq-DNA-Polymerase eignet sich für die Amplifikation von genomischer DNA, cDNA oder klonierten DNA-Matrizen. Jede Komponente wurde mittels Polymerase-Kettenreaktion getestet. Die optimalen Konzentrationen von Taq-Polymerase, Matrix-DNA, Primern und MgCl2 hängen von den Spezifikationen des Systems ab. Es kann erforderlich sein, jede Komponente separat zu optimieren, insbesondere die Taq- und Mg2+-Konzentrationen sowie die Zyklierungsparameter.
Menge
Kit enthält ausreichend Reagenzien für 250 Einheiten Taq DNA-Polymerase.
Sonstige Hinweise
Die folgenden Reagenzien sind notwendig, aber nicht im Lieferumfang des Kits enthalten:
- Mineralöl, M 8662 (optional)
- Thermocycler
- Primer
- Zu amplifizierende DNA
- Chloroform, C 7559 (optional)
Rechtliche Hinweise
Mit dem Kauf dieses Produkts wird gemäß den US-amerikanischen Patenten 5,804,375, 5,994,056, 6,171,785, 6,214,979, 5,538,848, 5,723,591, 5,876,930, 6,030,787 und 6,258,569 sowie den entsprechenden Patenten außerhalb der USA oder jeglichen anderen Patenten oder Patentanmeldungen im Zusammenhang mit der 5′-Nuklease und der dsDNA-Bindung-Färbeverfahren keine Lizenz übertragen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
- P219210X PCR Buffer, Optimized for routine PCR with MgCl2 included 1 mL/vialSDB
- P231710X PCR Buffer without MgCl2, Optimized for routine PCR without MgCl2 1 mL/vialSDB
- M8787Magnesium chloride solution, PCR Reagent, 25 mM MgCI2 solution for PCR 1 mL/vialSDB
- W1754Water, PCR Reagent 3 vial(s)SDB
- D7295Deoxynucleotide Mix, 10 mM, Molecular Biology Reagent .25 mLSDB
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Genetic diversity and structure of the tree Manilkara zapota in a naturally fragmented tropical forest
Journal of tropical medicine, 33(4), 285-294 (2017)
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 14-14 (1989)