Fortfahren mit
D4812
REDAccuTaq® LA DNA-Polymerase
High fidelity Taq with inert dye, 10X buffer included
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 389,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.55
MDL number:
Concentration:
1 unit/μL
€ 389,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 250 reactions
feature
Long & Accurate PCR, dNTPs included: no, hotstart: no
concentration
1 unit/μL
technique(s)
PCR: suitable
color
red
input
purified DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
REDAccuTaq LA-DNA-Polymerase sorgt für einen schnellen Nachweis bei durchsatzhohen Anwendungen und ermöglicht die direkte Aufbringung von Amplifikationsprodukten auf Agarosegele zur Elektrophorese. Der inerte rote Farbstoff hat keinen Einfluss auf die automatisierte Sequenzierung, den Restriktionsenzymverdau, die Ligation oder andere nachfolgende Schritte. Das PCR-Produkt kann durch Standard-Aufreinigungsmethoden jedoch einfach vom Farbstoff getrennt werden.
REDAccuTaq® long and accurate (LA) DNA-Polymerase ist eine Mischung aus Taq-DNA-Polymerase und einer kleinen Menge thermostabiler Korrekturlese-Polymerase, die 3‘→5‘-Exonuklease aufweist und einem inerten roten Farbstoff, der als Tracer und Probenpuffer dient. Sie eignet sich für die Amplifikation von komplexen DNA-Matrizen wie menschlicher genomischer DNA.
Application
REDAccuTaq® LA DNA-Polymerase erzeugt lange DNA-Amplikone für:
  • Mutationsanalyse
  • Klonen von Genen
  • DNA-Sequenzierung
  • Erstellung von cDNA-Bibliotheken
  • Amplikon-Sequenzierung
Features and Benefits
  • Höhere Wiedergabetreue, bis zu 6,5 Mal genauer als Taq-DNA-Polymerase
  • Effiziente und präzise Herstellung von Amplicons mit einer Größe von bis zu 22 kb auf genomischen Templates und von bis zu 40 kb auf weniger komplexen Templates wie Lambda- oder bakterieller DNA.
  • Visuelle Bestätigung, dass das Enzym nicht nur zugegeben, sondern auch ordnungsgemäß gemischt wurde.
  • Keine zusätzlichen Ladefarbstoffe erforderlich. Nach der Reaktion kann ein Aliquot zur Elektrophorese direkt auf ein Agarose-Gel aufgetragen werden.
Packaging
Für eine verbesserte Amplifizierung komplexer Templates wird das Enzym mit einem optimierten 10× Reaktionspuffer geliefert.
Other Notes
Eine Einheit bindet 10 nmol der gesamten dNTP innerhalb von 30 min bei 74 °C in säurefällbare DNA ein.
REDAccuTaq LA-DNA-Polymerase und AccuTaq LA 10x-Puffer bei –20 °C lagern.
Legal Information
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 und Ansprüchen außerhalb der USA, die dem ausgelaufenen US-Patent Nr. 5,079,352 entsprechen. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit noch durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch auf die Anwendung einer patentierten Methode oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Anwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
REDAccuTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D8312D2812D4309
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
concentration
1 unit/μL
concentration
1 unit/μL
concentration
1 unit/μL
concentration
1 unit/μL
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
red
color
red
color
red
color
red
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)