Wichtige Dokumente
C0255
Collagenase aus Clostridium histolyticum
purified by chromatography, ≥500 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), lyophilized powder
Synonym(e):
Clostridiopeptidase A
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥500 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
Mol-Gew.
68-130 kDa
Aufgereinigt durch
chromatography
Löslichkeit
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
Fremdaktivität
Clostripain ≤2.0 U/mg
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
- for the recovery of neutrophils from collagen gels[3]
- for the dissociation of breast tumor biopsies into single cells[4]
- for the isolation of primary human endometrial stromal cells(HESC) from endometrial biopsies[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Einheitendefinition
Angaben zur Herstellung
Substrat
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.