Merck
C2674
Sigma-Aldrich
Collagenase aus Clostridium histolyticum
lyophilized powder, ≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
Synonym(e):
Clostridiopeptidase A
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.75
Biologische Quelle
Clostridium histolyticum
Qualitätsniveau
Typ
Type I-A
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
Mol-Gew.
68-130 kDa
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
pH-Wert
6.3-8.8
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Kollagenase ist eine Protease, die das Dreifachhelix-Protein Kollagen spaltet. Es gibt drei Arten von Gewebekollagenasen, die zur Familie der Matrix-Metallproteinasen (MMP) gehören. Kollagenase aus Clostridium histolyticum besitzt eine sehr starke Aktivität, da sie Kollagen bei Temperaturen von nur 4 - 10 °C von beiden Enden her verdaut. Rohe Kollagenasemischungen enthalten zwei wesentliche Enzymtypen, nämlich Kollagenase und Clostripain.
Anwendung
Kollagenase aus Clostridium histolyticum wird für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • Isolierung von Sertolizellen
  • Zum Vergleich von enzymatischen Verfahren
  • Bei Gewebeaufbereitungen für die Immunzytochemie
  • Extraktion von Spermien aus Hoden
  • Herstellung von Einzelzellsuspensionen
  • Immunfluoreszenz
Dieses Produkt eignet sich für die Disaggregation von humanen Tumor-, Mäusenieren, humanen adulten und fetalen Hirn-, Lungen- und vielen anderen Epithelgeweben. Es ist ebenfalls bei Leber- und Nierenperfusionsstudien, beim Pankreasverdau, bei der Isolierung von nicht-parenchymalen Rattenleberzellen und der Hepatozytenpräparation wirksam. Kollagenase wird auch bei der Aufbereitung von Arteriengewebe zur Untersuchung von fortgeschrittenen Glykosylierungsendprodukten verwendet. Dieses Enzym wurde für die Freisetzung von Hepatozyten bei einer Konzentration von etwa1 mg/ml getestet. Konzentrationen für den Aufschluss liegen im Bereich von 0,1 bis 5 mg/ml.
Geeignet zur Verwendung bei der Herstellung von Einzelzellsuspensionen für die Sequenzierung.
Biochem./physiol. Wirkung
Collagenase wird durch vier Grammatom Calcium pro Mol Enzym aktiviert. Sie wird durch Ethylenglycol-bis-(beta-aminoethylether)-N, N, N′,N′-tetraessigsäure, β-Mercaptoethanol, Glutathion, Thioglycolsäure und 8-Hydroxychinolin gehemmt.
Das Kollagenase-Produkt ist ein Enzymgemisch, das von C. histolyticum sezerniert wird, wobei unterschiedliche Produkte durch die relativen Verhältnisse der 10 - 18 Komponenten in den sezernierten Enzymen differenziert werden. Die Hauptkomponenten sind zwei Kollagenasen: Clostripain und eine neutrale Protease. Die synergistische Aktion dieser Enzyme baut Kollagen und andere intrazelluläre Komponenten ab. Die Aktion von Kollagenase-Enzymen sowie der neutralen Protease ist für eine effektive Freisetzung von Zellen aus Gewebe erforderlich. Verschiedene Typen von Kollagen sind die natürlichen Substrate für Kollagenase.
Vorsicht
Bei Lieferung ist dieses Produkt für die Dauer von einem Jahr bei -20 °C haltbar. Es kommt innerhalb von 30 Tagen bei 37 °C, 50 °C und -20 °C zu keinem Verlust bei der FALGPA- oder Proteaseaktivität. Lösungen von Rohkollagenase sind stabil, wenn sie schnell in Aliquoten (10 mg/ml) eingefroren und bei -20 °C tiefgekühlt gelagert werden. Weitere Gefrier-/Auftauzyklen schädigen die Lösung. Bei Lagerung auf Eis behält das Produkt seine gesamte Aktivität über 7 Stunden.
Einheitendefinition
Eine Collagen-Aufschlusseinheit (Collagen Digestion Unit, CDU) setzt Peptide aus Rinder-Achillessehnencollagen entsprechend der Ninhydrin-Anfärbung von 1,0 μmol Leucin in 5 Stunden bei pH 7,4 und 37 °C in Gegenwart von Calciumionen frei. Eine FALGPA-Hydrolyseeinheit hydrolysiert 1,0 μmol Furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala pro Minute bei 25 °C. Eine neutrale Protease-Einheit hydrolysiert die Caseinmenge, die eine Färbung entsprechend 1,0 μmol Tyrosin pro 5 Stunden bei pH 7,5 und 37 °C produziert. Eine Clostripain-Einheit hydrolysiert 1,0 μmol BAEE pro Minute bei pH 7,6 und 25 °C in Gegenwart von DTT.
Angaben zur Herstellung
Diese Kollagenase wird aus dem Kulturfiltrat von Clostridium histolyticum gewonnen. Es wird davon ausgegangen, dass das Kulturfiltrat mindestens 7 verschiedene Proteasen mit einem Molekulargewicht von 68 - 130 kDa enthält. Dieses Produkt ist vom Typ I-A. Lösungen werden üblicherweise mit 1 - 2 mg/ml in TESCA-Puffer hergestellt (enthält 50 mM TES, 0,36 mM Calciumchlorid, pH 7,4 bei 37 °C).
Substrat
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Evan J Myers et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 311(6), C945-C959 (2016-09-30)
The SLC4A11 gene encodes the bicarbonate-transporter-related protein BTR1, which is mutated in syndromes characterized by vision and hearing loss. Signs of these diseases [congenital hereditary endothelial dystrophy (CHED) and Harboyan syndrome] are evident in mouse models of Slc4a11 disruption. However
Yixuan Fang et al.
Aging, 11(14), 4910-4922 (2019-07-23)
Autophagy has been well studied in regulating aging; however, the impact of autophagy in one organ on the aging of other organs has not been documented. In this study, we used a mouse model with deletion of an autophagy-essential gene
Nabanita Kundu et al.
Metabolic syndrome and related disorders, 17(6), 314-322 (2019-04-25)
Purpose: We investigated the effect of aerobic and resistance exercise on abdominal subcutaneous fat-derived stromal cells in middle-aged subjects
E Crabbé et al.
Human reproduction (Oxford, England), 12(8), 1682-1687 (1997-08-01)
Intracytoplasmic sperm injection (ICSI) with testicular spermatozoa and ejaculated spermatids has been applied successfully to treat infertility because of azoospermia due to obstruction or testicular failure. In most cases, free spermatozoa are recovered from testicular tissue after mechanical mincing of
Kinley D Smith et al.
Journal of anatomy, 218(6), 600-607 (2011-04-07)
Although elastin fibres and oxytalan fibres (bundles of microfibrils) have important mechanical, biochemical and cell regulatory functions, neither their distribution nor their function in cruciate ligaments has been investigated. Twelve pairs of cruciate ligaments (CLs) were obtained from 10 adult
Artikel
Discover pre-mixed collagenase enzyme blends with DNase I, Dispase II, Elastase, and Hyaluronidase and gently dissociate animal tissues in vitro.
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.
Protokolle
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.