Merck
A3294
Albumin aus Rinderserum
heat shock fraction, protease free, pH 7, ≥98%
Bovine Serum Albumin
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
50 G
€ 371,00
100 G
€ 663,00
500 G
€ 2.820,00
1 KG
€ 4.910,00
€ 371,00
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
Impurities:
protease, none detected
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
assay
≥98%
form
lyophilized powder
Quality Level
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
impurities
protease, none detected
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT Virus, none detected, VSV Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
A7030A8022A9647
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥96%
assay
≥98%
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
technique(s)
ELISA: suitable, microbiological culture: suitable, blood typing: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, ligand binding assay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blocking: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
General description
Albumin ist in Humanplasma reichlich vorhanden. Ein erhöhter Albuminspiegel führt zur Austrocknung. Albuminumsatz ist gewöhnlich bei Kleinkindern mit Eisenmangelanämie zu beobachten. Albumin ist ein prognostischer Indikator für Lebererkrankungen.
Application
Rinderserumalbumin wurde verwendet:
  • zur Blockierung der unspezifischen Bindung von Antikörpern
  • als ein Bestandteil von Aktivierungsmedium zur Anregung der Spermienmotilität
  • zur Bestimmung der Proteinkonzentration von Bacteriocin mithilfe der Bicinchoninsäure(BCA)-Methode
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Features and Benefits
  • Hitzeschockfraktioniert
  • Protease-frei
Preparation Note
Hergestellt unter Verwendung von Hitzeschock Fraktionierung
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cryopreservation of Atlantic cod Gadus morhua L. spermatozoa: effects of extender composition and freezing rate on sperm motility, velocity and morphology
Butts I A E, et al.
Cryobiology, 61(2), 174-181 (2010)
Histomorphometric alteration and cell-type specific modulation of arylhydrocarbon receptor and estrogen receptor expression by 2, 3, 7, 8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin and 17beta-estradiol in mouse experimental model of endometriosis
Kitajima M, et al.
Reproductive Toxicology, 18(6), 793-801 (2004)
Leuconostoc carnosum 4010 has the potential for use as a protective culture for vacuum-packed meats: culture isolation, bacteriocin identification, and meat application experiments
Budde B B, et al.
International Journal of Food Microbiology, 83(2), 171-184 (2003)
Derek Toms et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 534-534 (2020-06-26)
We have developed an accessible software tool (receptoR) to predict potentially active signaling pathways in one or more cell type(s) of interest from publicly available transcriptome data. As proof-of-concept, we applied it to mouse photoreceptors, yielding the previously untested hypothesis
Monika Wimmer et al.
Cell communication and signaling : CCS, 18(1), 61-61 (2020-04-12)
Cutaneous squamous cell carcinomas (cSCC) are the primary cause of premature deaths in patients suffering from the rare skin-fragility disorder recessive dystrophic epidermolysis bullosa (RDEB), which is in marked contrast to the rarely metastasizing nature of these carcinomas in the
Verwandter Inhalt
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Discover why blood proteins such as bovine serum albumin, human serum albumin, globulins, and more are crucial for cell culture.
Alle anzeigen
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Does BSA 3294 Contain Fatty acid and globulin?
    1 answer
    1. This product is prepared by heat-shock fractionation which tends to yield a higher purity of Fraction V Albumin. The product is not tested for the presence of globulins or fatty acids on a lot-to-lot basis. However, historical information indicates the presence of fatty acids with low to no IgG detected. Alpha-globulin has been detected in the past.
      Helpful?
  2. こちらのBSAはシグナル配列(N末端からの18AA)が切断されているものと考えてよいでしょうか。
    1 answer
    1. The signal sequence is not determined for Bovine Serum Albumin products. The signal/target sequence for BSA is most often associated with the preproalbumin in vivo. See the link below, section 3.1, for further information.
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3401331/
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews