Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98.0% (GE)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable, electron microscopy: suitable
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98.0% (GE)
form
lyophilized powder
packaging
glass bottle of
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, electron microscopy: suitable
pH
4.8-7.5
solubility
H2O: slightly soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤2000 ppm, sulfate (SO42-): ≤1000 ppm
cation traces
Ca: ≤500 ppm, Cd: ≤5 ppm, Co: ≤5 ppm, Cr: ≤100 ppm, Cu: ≤20 ppm, Fe: ≤20 ppm, K: ≤50 ppm, Mg: ≤500 ppm, Mn: ≤5 ppm, Na: ≤7000 ppm, Ni: ≤5 ppm, Pb: ≤5 ppm, Zn: ≤10 ppm
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
Rinderserumalbumin wird zum Quantifizieren von Proteinen in Rohenzymextrakten verwendet. Es wird außerdem als Blockierungsmittel bei der Bildgebung von Mitochondrien eingesetzt.
Albumin aus Rinderserum kann für die Elektronen- und Immunelektronenmikroskopie eingesetzt werden. Es kann auch zum Isolieren und Kultivieren von ventrikulären Kardiomyozyten neonataler Ratten verwendet werden.
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Rinderserumalbumin, das auch als BSA oder Fraktion V bezeichnet wird, ist ein Protein, das aus Kühen isoliert wird. BSA kann die leere Bindungsstelle in Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISA) bei mit und ohne Poly-L-Lysin (PLL) behandelten Mikrotiterplatten blockieren. Darüber hinaus kann es insulinabhängigen Diabetes mellitus auslösen.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Preparation Note
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Other Notes
Bewertung
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?