Fortfahren mit
A9647
Albumin aus Rinderserum
heat shock fraction, pH 7, ≥98%
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,80
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 246,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 381,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.670,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.650,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable
Impurities:
≤5.0% Loss on drying
€ 83,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98%
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
origin
USA origin
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
impurities
≤5.0% Loss on drying
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Rinderserumalbumin (BSA) ist in verschiedenen Studien ein Modellprotein und setzt sich aus 583 Aminosäuren zusammen. Es ist ein wasserlösliches Protein mit einem Molekulargewicht von 66,4 kDa. Sechs α-Helices bilden drei homologe Domänen des BSA. Abhängig vom pH-Wert erfolgt eine reversible konformationale Isomerisation. Die native Struktur des Proteins wird bei Erwärmung reaktiv und flexibel.
Application
Rinderserumalbumin wird für viele Anwendungen eingesetzt, wie zum Beispiel:
  • als Zusatz in Medien zur Kultivierung von Oligodendrozyten[1]
  • zur Verdünnung der primären Antikörperlösung in immunhistochemischen Verfahren
  • als Standard bei der Bradford-Methode der Proteinquantifizierung
  • in Blockierungs- und Permeabilisierungspuffern für Immunfluoreszenzstudien
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Preparation Note
Hergestellt unter Verwendung von Hitzeschock Fraktionierung
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8022A78882905-OP
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
-
assay
≥98%
assay
≥96%
assay
≥96%
assay
≥99±% (electrophoresis)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blocking: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
technique(s)
blood typing: suitable
technique(s)
-
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. Can A9647 be used in polymerase reactions?
    1 answer
    1. This product is not specifically recommended for molecular biology. Per the Product Information Sheet located in the Documents section of this product page catalog numbers B6917, B8667, 126609, B8894, and B2518 are suitable for molecular biology applications.
      Helpful?
  2. What buffer the buffer it is lyophilized in?
    1 answer
    1. The albumin is heat shock fractionated from bovine serum. No buffer is added during this process.
      Helpful?
  3. Is this product protease-free?
    1 answer
    1. This product has not been tested for protease activity. Please see the link below to review other BSA products that are listed as protease-free:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/compare?term=&focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&type=product&products=A7030%3ASIGMA%3Asial%2CA3059%3ASIGMA%3Asial%2CA3294%3ASIGMA%3Asial
      Helpful?
  4. Is this product suitable for using as protein standard when measuring concentration by spectrophotometry?
    1 answer
    1. This product has been cited for as use protein standard in Bradford's method for spectrophotometric determination of protein. The article is accessible at this link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0946672X20302698
      Please refer to the table for a description of each albumin product. Based on customer input and literature reports, the following table lists product numbers which have successfully been used for specific applications. The list is not comprehensive, and product numbers not listed may often be substituted. It is available at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/111/538/albumin-application-selection-guide.pdf
      Helpful?
  5. What is the difference between Albumin A7906 and Albumin A9647 ?
    1 answer
    1. Product A9647 and A7906 are identical. The only difference is that product A7906 offers 5 KG and 10 KG pack sizes.
      Helpful?
  6. What is the pH of a solution of Product A9647, Albumin from bovine serum?
    1 answer
    1. The pH of a 1% solution is approximately 7.0, according to the product specifications.
      Helpful?
  7. What is the molecular weight of Product A9647, Albumin from bovine serum?
    1 answer
    1. The molecular weight of BSA is 66,430.
      Helpful?
  8. How can the concentration of a solution of Product A9647, Albumin from bovine serum, be quantified?
    1 answer
    1. The concentration of a solution of BSA can be measured by using the extinction coefficient (E1%) of 6.67. The 1% refers to a solution that is 1% weight-to-volume (i.e., 10 mg/mL).
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.