Fortfahren mit
B8438
Alcianblau -Lösung
1% in 3% acetic acid, pH 2.5
Synonym(e):
Alcianblau 8XG -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 162,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 280,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
€ 162,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
concentration
1% in 3% acetic acid, pH 2.5
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark blue to very dark blue
pH range
2.4-2.6
Amax
0.45-0.60 (1:400 in H2O)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Alcianblaue Lösung wird bei der histologischen Färbung von sauren Glycosaminoglykanen (GAG; Mucopolysacchariden) eingesetzt, die carboxliert oder sulfatiert wurden.[1][2] Sulfatierte Glycosaminoglykane sind scheinbar das bevorzugte Substrat für Alcianblau bei einem pH-Wert von 2,5.[3] Alcianblau wird zum Färben von Hyaluronan (HA), einem nicht sulfatierten GAG, verwendet, doch die Intensität der Färbung von HA wird von der verwendeten Gewebefixierungsmethode beeinflusst.[3] Die Alcianblau-Färbung von GAG in Gewebe kann durch Zugabe eines Elektrolyts wie Magnesiumchlorid modifiziert werden.[4]
Biochem/physiol Actions
Alcianblau ist ein kationischer Farbstoff. Er bildet unlösliche Komplexe mit sauren Glycosaminoglykanen und unterstützt somit die quantitative Bestimmung von Glycosaminoglykanen. Er wird auch für die Färbung von Knochen und Knorpeln verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
66011335630A5268
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark blue to very dark blue
color
-
color
-
color
blue
concentration
1% in 3% acetic acid, pH 2.5
concentration
1% in solution (in 3% acetic acid)
concentration
-
concentration
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
liquid
form
liquid
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C, room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alcianblau -Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)