Fortfahren mit
60700
Kernechtrot
suitable for microscopy
Synonym(e):
4-Amino-9,10-dihydro-1,3-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracensulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 387,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H8NNaO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.27
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-088-0
Colour Index Number:
60760
MDL number:
€ 140,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
methanol: water (1:1): 0.01 g/10 mL, red
εmax
≥275 at 550-560 nm in DMSO, ≥300 at 516-526 nm in DMSO
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Nc1c(O)c(c(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H9NO7S.Na/c15-9-7-8(12(18)14(13(9)19)23(20,21)22)11(17)6-4-2-1-3-5(6)10(7)16;/h1-4,18-19H,15H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
InChI key
IFSXZLJQEKGQAF-UHFFFAOYSA-M
General description
Kernechtrot (C.I. 60760) ist ein substituierter Hydroxyanthrachinon-Chromophor, der Metallionen komplexieren kann. Es ist auch als 4-Amino-9,10-dihydro-1,3-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracensulfonsäurenatriumsalz bekannt. Es wird für humanmedizinische Zelldiagnosen verwendet und dient der histologischen Untersuchung von Probenmaterial humanen Ursprungs. Es handelt sich um einen trockenen Farbstoff, der Zielstrukturen (durch Fixierung, woerforderlich Einbettung, Färbung mit der oben genannten kernechtroten Lösung, Gegenfärbung, Eindecken) in humanhistologischen Probenmaterialien, z. B.histologischen Schnitten, z. B. der Niere, zu diagnostischen Zwecken auswertbar macht.
Application
Biologischer Farbstoff
Kernechtrot wird für die Zellkernfärbung von Preußischblau-positiven Zellen genutzt, die aus rostralem subkutanem Gewebe und der koronalen Region des Oberschnabels von Tauben isoliert wurden.Aktuelle Anwendungen umfassen:
  • Färbung von Sperma und Spermatiden in Samenflüssigkeit
  • Identifizieren von Bereichen für die PCR-Analyse in Paraffin-eingebettetem Gewebe
  • Zellkern-Gegenfärbung nach der Immunfärbung und Silberfärbung
Biochem/physiol Actions
Kernechtrot kann für einfache Kernfärbung verwendet werden. Es handelt sich um ein saures Färbemittel, das zur Gruppe der Anthrachinonfarbstoffe gehört. Aluminiumsulfat, das als Beizmittel fungiert, wird zur Herstellung eines Farbpigments hinzugefügt, das eine rote Kernfärbung ermöglicht. Kernechtrotes Aluminiumsulfat wird zur Gegenfärbung bei histochemischen Reaktionen, z. B. in der Berliner-Blau-Färbung zum Nachweis von Eisen oder in der Silberfärbung, eingesetzt. Kernechtrot für die Mikroskopie Certistain® kann auch für die Kernfärbung mit Alcianblau verwendet werden.
Kernechtrot-Farbstoff besitzt anthraquinonische Eigenschaften und wird entweder allein oder in Kombination mit anderen Farbstoffen eingesetzt. Es wird hauptsächlich für die Färbung von Zellkernen verwendet.
Legal Information
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
229113N8002F2256
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
methanol: water (1:1): 0.01 g/10 mL, red
solubility
-
solubility
water: soluble 4 mg/mL, dark red to very dark red and red purple
solubility
water: 1 mg/mL
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kernechtrot
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Nuclear Fast Red solution has been staining the entire tissue, not just the nucleus. How to troubleshoot this issue effectively?
    1 answer
    1. Regarding the extreme thickness of the tissue, the staining intensity may be influenced by the amount of nuclear matter present. The Nuclear Fast Red solution, also known as Kernechtrott solution, requires careful preparation and staining steps. Incomplete staining may result from inadequate boiling of the solution or excessive dilution, affecting the concentration of nuclear fast red and aluminum sulfate. It is important to follow the standard procedures for preparing and using the Nuclear Fast Red solution to achieve the intended staining.