Merck
MAB341
Anti-GABA-A-Rezeptor-β-2,3-Ketten-Antikörper, Klon BD17
clone BD17, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
GABA(A) receptor subunit beta-2, gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, beta 2, gamma-aminobutyric acid A receptor, beta 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
BD17, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
87
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
BD17, monoclonal
species reactivity
mouse, feline, monkey, bovine
species reactivity (predicted by homology)
rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GABRB2(2561)
General description
55 kDa
Gamma-Aminobuttersäure-Typ-A(GABAA)-Rezeptoren gehören zu den ligandengesteuerten Ionenkanälen von Neurotransmittern, die durch GABA-Bindung die neuronale Hemmung vermitteln. Die Wirkungen von GABA auf GABAA-Rezeptoren werden durch eine Vielzahl von therapeutisch wichtigen Medikamenten moduliert, darunter Barbiturate, Anästhetika und Benzodiazepine.
Immunogen
Aufgereinigter GABA/Benzodiazepin-Rezeptor aus Rinderkortex
Epitop: Extrazelluläre Domäne der beta2- und beta3-Untereinheit des GABAA-Rezeptors
Application
Dieser Anti-GABA-A-Rezeptor-β2,3-Ketten-Antikörper, Klon BD17, ist zur Verwendung in IH, IP und WB für den Nachweis des GABA-A-Rezeptors β2 validiert.
Immunhistochemie:
Eine Konzentration von 10–20 μg/ml einer früheren Charge wurde für IH verwendet.
Immunpräzipitation:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in der IP verwendet.
Western Blot:
5–20 µg/ml. Erkennt eine 55-kDa-Bande, die der beta-Kette des GABAA-Rezeptors entspricht.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit der β-Kette des GABAA-Rezeptors.
Physical form
Aufgereinigte monoklonale Maus-IgG1-Flüssigkeit in Puffer mit 10 mM Kaliumphosphatpuffer, pH-Wert 7,4 mit 150 mM NaCl
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Hirnmembranlysaten der Maus.
Western-Blot-Analyse:
Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:500 wurde die GABA-A-Rezeptor-β2,3-Kette in 10 μg Hirnmembranlysaten der Maus nachgewiesen.
Other Notes
Ersetzt: AB5952
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB34104053252397684