Merck
G1N70
Sigma-Aldrich
GenElute Miniprep-Kit für genomische Säugetier-DNA
sufficient for 70 purifications
Synonym(e):
GenElute Miniprep-Kits für genomische Säugetier-DNA, Miniprep für genomische Säugetier-DNA, GenElute
Größe auswählen
1 KIT
€ 235,00
€ 235,00
Versandbereit am06. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
€ 235,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105501
NACRES:
NA.52
€ 235,00
Versandbereit am06. April 2025Details
Verwendung
sufficient for 70 purifications
Methode(n)
DNA purification: suitable
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Das GenElute Aufreinigungskit für genomische Säugetier-DNA stellt ein einfaches und praktisches Verfahren zur Isolation von reiner DNA mit hoher Molekülmasse aus Säugetierquellen bereit. Diese Kits verwenden eine Membran auf Siliziumdioxidbasis, die speziell für die Aufreinigung von genomischer DNA gewählt wurde, in einem praktischen Spinsäulenformat.
Die Ausgangsmaterialien werden in einer chaotropen salzhaltigen Lösung lysiert, um die gründliche Denaturierung von Makromolekülen zu gewährleisten. Die Zugabe von Ethanol veranlasst die DNA dazu, zu binden, wenn das Lysat in einem Mikrozentrifugenröhrchen durch eine Siliziumdioxidmembran geschleudert wird. Nachdem die DNA gewaschen wurde, um die Verunreinigungen zu entfernen, wird sie in 200 μl einer Tris-EDTA-Lösung eluiert. Die erwartete Ausbeute an genomischer DNA variiert in Abhängigkeit von der Menge und Art des verwendeten Ausgangsmaterials. Die mit dem Kit aufgereinigte DNA weist ein A260/A280-Verhältnis von 1,6 bis 1,9 auf und kann bis zu 50 kb lang sein.
Die aufgereinigte genomische DNA ist für die direkte Verwendung in Downstream-Anwendungen wie Restriktionsverdau, PCR, Southern Blot und Sequenzierungsreaktionen bereit.
Anwendung
Die aufgereinigte genomische DNA ist für die direkte Verwendung in Downstream-Anwendungen bereit, z. B.:
  • Restriktionsendonukleaseverdau
  • PCR
  • Southern Blots
  • Sequenzierungsreaktionen
  • Klonen
  • Ligation
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Erwartete Ausbeute: 25 μg aus 2 x 106 kultivierten Zellen; 30 μg aus 25 mg Gewebe
  • Elutionsvolumen: 200–400 μl
  • Benötigte Zeit: 20 Min. nach der Lyse
  • A260/A280-Verhältnis: 1,6–1,9
  • Mechanische Homogenisierung erforderlich: Nein
Prinzip
Die Ausgangsmaterialien werden in einer chaotropen salzhaltigen Lösung lysiert, um die gründliche Denaturierung von Makromolekülen zu gewährleisten. Die Zugabe von Ethanol veranlasst die DNA dazu, zu binden, wenn das Lysat in einem Mikrozentrifugenröhrchen durch eine Siliziumdioxidmembran geschleudert wird. Nachdem die DNA gewaschen wurde, um die Verunreinigungen zu entfernen, wird sie in 200 μl einer Tris-EDTA-Lösung eluiert. Die erwartete Ausbeute an genomischer DNA variiert in Abhängigkeit von der Menge und Art des verwendeten Ausgangsmaterials. Die mit dem Kit aufgereinigte DNA weist ein A260/A280-Verhältnis von 1,6 bis 1,9 auf und kann bis zu 50 kb lang sein.
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/genomicdna.
Rechtliche Hinweise
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • C2112Column Preparation SolutionSDB
  • P2308Proteinase K from Tritirachium album, lyophilized powder, BioUltra, ≥30 units/mg protein, for molecular biologySDB
  • R6148RNase A solutionSDB
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C M Vaz et al.
Acta biomaterialia, 1(5), 575-582 (2006-05-17)
Aiming to develop a scaffold architecture mimicking morphological and mechanically that of a blood vessel, a sequential multi-layering electrospinning (ME) was performed on a rotating mandrel-type collector. A bi-layered tubular scaffold composed of a stiff and oriented PLA outside fibrous
Matthew J Binnington et al.
Pharmacogenetics and genomics, 22(6), 429-440 (2012-05-10)
Alaska Native (AN) people have a high prevalence of tobacco use and associated morbidity and mortality when compared with the general USA population. Variations in the CYP2A6 and CYP2B6 genes, encoding enzymes responsible for nicotine metabolic inactivation and procarcinogen activation
O S Petrakova et al.
Acta naturae, 7(4), 80-92 (2016-01-23)
The studies of cell plasticity and differentiation abilities are important problems in modern cellular biology. The use of histone deacetylase inhibitor - valproic acid is a promising approach to increasing the differentiation efficiency of various cell types. In this paper
Iris Amitay-Laish et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 66(1), 46-50 (2011-06-28)
Human herpesvirus (HHV) 8, an essential etiologic agent of Kaposi sarcoma, is also associated with several lymphoproliferative disorders. The involvement of HHV 8 in mycosis fungoides (MF) and large plaque parapsoriasis (LPP) is controversial, with contradictory reports from various countries
Justin Tan et al.
Hearing research, 268(1-2), 46-59 (2010-05-15)
In the adult rodent inner ear, p75NTR is weakly expressed in primary auditory neurons (PANs) and cochlear Schwann cells. When the organ of Corti is damaged during trauma, its expression dramatically increases. It is unclear what role p75NTR plays under
Protokolle
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
Das Protokoll für das GenElute-Aufreinigungskit für genomische Säugetier-DNA beschreibt die Isolation von reiner DNA mit hoher Molekülmasse aus verschiedenen Säugetierquellen.
Einführung in Northern Blotting und Southern Blotting, bei denen es sich um beliebte Methoden zur Übertragung von Makromolekülen auf Membranen handelt. Dieser Artikel enthält außerdem ein Protokoll für Northern Blotting und ein Protokoll für Southern Blotting.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Verwandter Inhalt
GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit isolates pure DNA from mammalian cells using a silica-based membrane in spin columns.
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.
Überblick über gebräuchliche Techniken und Downstream-Anwendungen für die Extraktion und Aufreinigung genomischer DNA, Plasmid-DNA und Gesamt-RNA aus Zellen, Gewebe, Blut, Viren und anderen Probenarten.
Questions
  1. Will the kit also isolate mitochondrial DNA?
    1 answer
    1. R&D confirms that you will obtain mtDNA in addition to genomic DNA when following a standard protocol.