Fortfahren mit
D9281
Lambda DNA EcoR I Hind III Digest
for DNA electrophoresis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 264,00
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 991,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41141827
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
€ 264,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
usage
100 uses (0.1 mg size), 500 uses (0.5 mg size)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
storage temp.
−20°C
General description
Sigma′s Lambda DNA EcoR I Hind III Digest contains 13 fragments from 125 – 21,226 bp. Ten ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose or polyacrylamide gel.
Application
Suitable for size determination of dsDNA by electrophoresis with either agarose or polyacrylamide gels.
Lambda DNA EcoR I Hind III Digest has been used as DNA markers for comparing the molecular weights of polymerase chain reaction (PCR) amplified products.
Preparation Note
Bacteriophage lambda DNA was digested with EcoR I and Hind III to completion, then purified by phenol extraction.
Other Notes
Contains 13 fragments, 125–21,226 bp
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 0.7%.
Sigma′s Lambda DNA EcoR I Hind III Digest is provided in a solution of 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D9780D2916D0672
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
100, 200
Quality Level
100, 200
form
liquid
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
suitability
suitable for electrophoresis (DNA)
usage
100 uses (0.1 mg size)
usage
100 uses (0.1 mg size), 1000 uses (1 mg size), 20 uses (20 μg size), 500 uses (0.5 mg size)
usage
100 uses (0.1 mg size), 20 uses (20 μg size)
usage
200 uses (0.1 mg size), 40 uses (20 μg size)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)