Merck
57858
Sigma-Aldrich
Natriumjodacetat
BioUltra, ≥99.5% (NT)
Synonym(e):
Iodessigsäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
ICH2COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.93
Beilstein:
4009322
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
BioUltra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (NT)
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% water
mp (Schmelzpunkt)
208 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
methanol: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 335 nm in methanol at 0.1 M
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reagens für die Modifikation von Cysteinresten in Proteinen. Eingesetzt in der Protein-Sequenzierung (unter anderem durch Sanger in der Sequenzierung von Rinder-Insulin) um die Oxidation von SH-Seitenketten zu verhindern.
Reagens für die Modifikation von Cysteinresten in Proteinen. Eingesetzt in der Protein-Sequenzierung (unter anderem durch Sanger in der Sequenzierung von Rinder-Insulin), um die Oxidation von SH-Seitenketten zu verhindern.
Reagens für die Modifikation von Cysteinresten in Proteinen. Wurde eingesetzt, um ein Tier-Osteoarthritis-Modell herzustellen, das sowohl die Symptome als auch die Histopathologie der menschlichen Krankheit imitiert.
Reagens für die Modifikation von Cysteinresten in Proteinen. Wurde verwendet, um ein Tier-Osteoarthritis-Modell zu entwickeln, das sowohl die Symptome als auch die Histopathologie der menschlichen Krankheit imitiert.
Reagenz für die Modifikation von Cysteinrückstände in Proteine
Sonstige Hinweise
Sulfhydryl reagent[1][2]
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
406.4 °F
Flammpunkt (°C)
208 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
F.R. Gurd
Methods in Enzymology, 11, 532-532 (1973)
Mohammed Gagaoua et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(30), 6799-6809 (2015-07-15)
Many studies on color biochemistry and protein biomarkers were undertaken in post-mortem beef muscles after ≥24 hours. The present study was conducted on Longissimus thoracis muscles of 21 Blond d'Aquitaine young bulls to evaluate the relationships between protein biomarkers present
Joon Shik Yoon et al.
American journal of physical medicine & rehabilitation, 94(8), 644-648 (2014-11-22)
The aim of this study was to investigate the potential of using phase-contrast radiography to detect early changes in articular cartilage in a mouse model of osteoarthritis. An iodoacetate-induced mouse model of osteoarthritis was used. Mice with iodoacetate-induced osteoarthritis were
J L Leonard et al.
Biochimica et biophysica acta, 787(2), 122-130 (1984-06-14)
Pretreatment of renal iodothyronine 5'-deiodinase with sulfhydryl reagents, iodoacetate, iodoacetamide and N-alkylmaleimides, results in irreversible loss of catalytic activity. Iodoacetate and iodoacetamide were the most potent inhibitors, being 100- to 1000-times more potent than N-alkylmaleimides. Iodoacetate and iodoacetamide inactivation followed
K Nakyinsige et al.
Meat science, 98(4), 701-708 (2014-08-05)
This study assessed the effect of gas stunning which has not been conducted until now in comparison with slaughter without stunning on the welfare and meat quality of rabbits. Eighty male New Zealand White rabbits were divided into two groups