Fortfahren mit
I5161
Jodacetamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ICH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.96
EC Number:
205-630-1
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
1739080
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99% (NMR)
form
powder
mp
92-95 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
suitability
suitable for manufacturing use
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Biochem/physiol Actions
Iodacetamid dient als Alkylierungsreagens für Cysteinreste bei der Peptidsequenzierung. Es ist ein irreversibler Inhibitor von Enzymen mit Cystein im aktiven Zentrum. Mit Histidinresten reagiert es sehr viel langsamer, aber diese Aktivität ist für die Hemmung der Ribonuklease verantwortlich.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3221I1149I6125
Jodacetamid
SAFC
I5161
Jodacetamid
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
assay
≥99% (NMR)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (NMR)
assay
≥99% (NMR)
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
suitable for LC-MS
suitability
-
suitability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 0.5 M, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jodacetamid
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)