Fortfahren mit
I2512
Natriumjodacetat
powder, ≥98%
Synonym(e):
Iodessigsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 162,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 530,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ICH2COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.93
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
206-165-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4009322
€ 162,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natriumjodacetat, ≥98%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
input
general use sample(s)
mp
208 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Application
Reagens für die Modifikation von Cysteinresten in Proteinen. Eingesetzt in der Protein-Sequenzierung (unter anderem durch Sanger in der Sequenzierung von Rinder-Insulin) um die Oxidation von SH-Seitenketten zu verhindern.
Reagens für die Modifikation von Cysteinresten in Proteinen. Eingesetzt in der Protein-Sequenzierung (unter anderem durch Sanger in der Sequenzierung von Rinder-Insulin), um die Oxidation von SH-Seitenketten zu verhindern.
Reagens für die Modifikation von Cysteinresten in Proteinen. Wurde eingesetzt, um ein Tier-Osteoarthritis-Modell herzustellen, das sowohl die Symptome als auch die Histopathologie der menschlichen Krankheit imitiert.
Reagens für die Modifikation von Cysteinresten in Proteinen. Wurde verwendet, um ein Tier-Osteoarthritis-Modell zu entwickeln, das sowohl die Symptome als auch die Histopathologie der menschlichen Krankheit imitiert.
Reagenz für die Modifikation von Cysteinrückstände in Proteine
Biochem/physiol Actions
Used to induce osteoarthritis-like lesions and functional impairment in rats, for testing of chondroprotective agents and diagnostic imaging techniques.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I9148O2751C4151
description
≥98%
description
BioUltra, ≥98%
description
≥98%
description
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
natural (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumjodacetat
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
406.4 °F
Flammpunkt (°C)
208 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)