Merck
52046
Sigma-Aldrich
Hexaethylenglycolmonohexadecylether
BioXtra, ≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
C16E6, Hexadecylhexaglykol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)15(OCH2CH2)6OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
506.76
Beilstein:
1806735
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Beschreibung
non-ionic
Produktlinie
BioXtra
Assay
≥99.0% (TLC)
Form
solid
Mol-Gew.
506.76 g/mol
Methode(n)
electrophoresis: suitable
mp (Schmelzpunkt)
39-40 °C
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H58O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-30-19-21-32-23-25-34-27-28-35-26-24-33-22-20-31-18-16-29/h29H,2-28H2,1H3
InChIKey
UOFCAQWHTQFNHS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)