G5809
Glyceringlycid
96%
Synonym(e):
(±)-Glycidol, (±)-Oxiran-2-methanol, 2,3-Epoxy-1-propanol, Glyceringlycide
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.15 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.9 mmHg ( 25 °C)
Assay
96%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
780 °F
Verunreinigungen
≤2% diglycidyl ether
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
61-62 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCC1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2
InChIKey
CTKINSOISVBQLD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 °F
Flammpunkt (°C)
72 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..