Wichtige Dokumente
901229
Ammoniumsulfat
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Mascagnit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
anhydrous
Qualitätsniveau
Produktlinie
Redi-Dri™
Assay
≥99.0%
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.005%
pH-Wert
5.0-6.0 (25 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
>280 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 132 g/L at 20 °C
Dichte
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.