Fortfahren mit
52209
Hexadecan
analytical standard
Synonym(e):
n-Hexadecan, Cetan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,30
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 273,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)14CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.44
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-878-9
Beilstein/REAXYS Number:
1736592
MDL number:
€ 69,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
7.8 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 105.3 °C)
assay
≥99.8% (GC)
autoignition temp.
395 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.434 (lit.), n20/D 1.435
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
transition temp
solidification point 17.5-18.5 °C
density
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
General description
Hexadecan findet Anwendung als alleinige Kohlenstoffquelle für die Kultivierung von Kanälen, die als supramolekulare Strukturen in der Zellwand von Candida maltosa vorliegen.
Application
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkt′s. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H6703CRM78293296317
application(s)
petroleum
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
anhydrous
vapor density
7.8 (vs air)
vapor density
7.8 (vs air)
vapor density
7.8 (vs air)
vapor density
7.8 (vs air)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.8% (GC)
assay
99%
assay
-
assay
≥99%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecan
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
233.6 °F
flash_point_c
112 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
Cell wall canals formed upon growth of Candida maltosa in the presence of hexadecane are associated with polyphosphates
Zvonarev, NA
FEMS Yeast Research, 17 (2017)
Ji-Quan Sun et al.
Bioresource technology, 123, 664-668 (2012-09-04)
Three phenol- and alkanes-degrading bacterial strains were isolated from a freshwater sample. Upon the 16S rRNA gene analysis, phenotype and physiological features, the three strains were designated as Acinetobacter sp. with both phenol hydroxylase gene (phe) and alkane monooxygenase gene
Gibum Kwon et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(27), 3666-3671 (2012-06-13)
In this work, the first-ever membrane-based single unit operation that enables gravity driven, on-demand separation of various oil-water mixtures is developed. Using this methodology, the on-demand separation of free oil and water, oil-in-water emulsions, and water-in-oil emulsions is demonstrated, with
Global Trade Item Number
SKUGTIN
52209-5ML04061832547763
52209-25ML04061832547749
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf