Fortfahren mit
09978
Ammoniumsulfat
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
Mascagnit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,10
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 388,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.14
UNSPSC Code:
12352314
eCl@ss:
38030408
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-984-1
NACRES:
NA.26
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Form:
crystals
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
€ 97,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤50 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.2 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤2 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.037, λ: 280 nm Amax: ≤0.030
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
General description
Ammoniumsulfat kommt natürlich als das seltene Mineral Maskagnit in vulkanischen Fumarolen und aufgrund von Kohlefeuern in manchen Deponien vor.
Application
Ammoniumsulfat wird wie folgt verwendet:
  • zum Herstellen von mobile Phase A für die hydrophobe Interaktionschromatografie (HIC)
  • als Referenzmaterial für die thermische Zersetzung von NH4NO3 (S1-S6) zu N2O (S1-N2O-S6-N2O)
  • zum Herstellen der Stammlösung für M63-Medium
  • als Reagens in der Molekularbiologie und Chromatografie
  • bei der Ausfällung und Fraktionierung von Proteinen
  • bei der Aufreinigung von Antikörpern
  • für die kristallografische Analyse von Nukleinsäuren und Proteinen
  • bei der Hochleistungsflüssigkeitschromatografie(HP-LC)-Analyse von Proteinen, z. B hydrophobe Interaktionschromatografie
  • für die Sepharose-Chromatografie von tRNA unter Verwendung von reversen Salzgradienten
  • in Long-PCR-Puffer, in PCR-Lyselösung und bei der Sekundärstrang-cDNA-Synthese
  • HPLC-Analyse von Phospholipiden
Biochem/physiol Actions
Ammoniumsulfat ist ein anorganisches Salz, das hauptsächlich als Bodendünger verwendet wird. Es wird außerdem als Flammschutzmittel eingesetzt, da es die Verbrennungstemperatur des Materials erhöht und die maximalen Gewichtsverlustraten herabsetzt. Dies führt zu einem Anstieg der Produktion von Rückstand oder Kohle.
Other Notes
Das am häufigsten verwendete Salz für die fraktionierte Präzipitation von Proteinen aufgrund seiner Löslichkeit und Effektivität; Kristallisierung von Proteinen[1]; Sepharose-Chromatographie von tRNAs unter Verwendung reverser Salzgradienten[2].
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
901874A5132A4915
form
crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble 132 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 132 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 132 g/L at 20 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pH
5.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
5-6 (25 °C, 132 g/L)
pH
5-6 (25 °C, 132 g/L)
pH
5.0-6.0 (25 °C, 5%)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumsulfat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)