Fortfahren mit
70221
Ammoniumformat
eluent additive for LC-MS, LiChropur, ≥99.0%
Ammonium formate
Synonym(e):
Ameisensäure Ammoniumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 118,00
100 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 433,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCO2NH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.06
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021903
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
208-753-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3625095
Assay:
≥99.0% (calc. on dry substance, NT), ≥99.0%
Form:
crystals
€ 118,00
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
anionic
Quality Segment
product line
LiChropur
assay
≥99.0% (calc. on dry substance, NT), ≥99.0%
form
crystals
quality
LiChropur
technique(s)
LC/MS: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test, <2% water
ign. residue (900°C)
<0.1% (as SO4)
pH
5.5-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
119-121 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤5 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤5 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
SMILES string
N.OC=O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.01, λ: 280 nm Amax: ≤0.01
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
InChI key
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
General description
Ammoniumformiat ist das Ammoniumsalz von Ameisensäure. Es ist leicht zugänglich, stabil und nicht toxisch. Es kann durch Konjugation mit Palladium auf Kohlenstoff- (Pd-C) oder Raney-Nickel-Katalysatoren verwendet werden.
Application
Ammoniumformiat wird als Pufferlösung bei der LC-MS/MS-Analyse zum Screening von Wirkstoffen und exogenen Verbindungen eingesetzt.[1] Es kann auch als katalytisches Wasserstoffübertragungsmittel bei der Reduktion von aliphatischen und aromatischen Nitroverbindungen eingesetzt werden.
Ammoniumformiat wird als Pufferlösung bei der LC-MS/MS-Analyse zum Screening von Wirkstoffen und exogenen Verbindungen eingesetzt. Es kann auch als katalytisches Wasserstoffübertragungsmittel bei der Reduktion von aliphatischen und aromatischen Nitroverbindungen eingesetzt werden.
Ammoniumformiat wird bei der Abscheidung von nichtsteroidalen entzündungshemmenden Arzneimitteln und Oligosaccharidmischungen mittels Kapillarelektrochromatografie eingesetzt. Es wird auch zur Analyse von Phosphatidylserinen, Triacylglycerinen und Triacylglycerinoxidationsprodukten sowie Oligogalacturonsäuren mittels HPLC- und HPLC-MS-Verfahren eingesetzt.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
156264798568516961
assay
≥99.0% (calc. on dry substance, NT)
assay
97%
assay
97%
assay
≥99.995% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystals
form
granular, moist crystals
form
crystals
form
crystalline
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pH
5.5-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
5.5-7.5 (25 °C, 63.1 g/L)
pH
-
pH
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumformat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
HPLC Analysis of Immunoglobulin G (IgG) on Zenix® SEC-150 versus Zenix® SEC-300, Effect of Pore Size on Resolution
Alle Protokolle anzeigen
Artikel
Ein vollständiger Arbeitsablauf für die HPLC-Trennung von 17 Cannabinoiden in verschiedenen Cannabisprodukten unter Verwendung der Ascentis® Express C18-Säule in einer kürzeren Laufzeit mit stabiler Retentionszeit. Hier erfahren Sie mehr.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components
François-Ludovic Sauvage et al.
Clinical chemistry, 52(9), 1735-1742 (2006-07-22)
In clinical and forensic toxicology, general unknown screening is used to detect and identify exogenous compounds. In this study, we aimed to develop a comprehensive general unknown screening method based on liquid chromatography coupled with a hybrid triple-quadrupole linear ion
Nara Liessi et al.
JCI insight, 5(16) (2020-07-17)
In recent years, a number of drugs have been approved for the treatment of cystic fibrosis (CF). Among them, newly released Trikafta, a combination of 3 drugs (VX-661/VX-445/VX-770), holds great promise to radically improve the quality of life for a
Lin Wang et al.
Annals of palliative medicine, 10(4), 4354-4368 (2021-05-11)
To explore the role of intestinal flora in seborrhea, non-targeted metabolomics analysis was carried out. Fecal samples were collected from 5 seborrheic patients and 5 healthy controls from October 2019 to April 2020. Ultra-high performance liquid chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry
Global Trade Item Number
SKUGTIN
70221-25G-F04061835570669
70221-100G-F04061838358301
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews