Fortfahren mit
1.01209
Ammoniumsulfat
99.9999 Suprapur®
Synonym(e):
Mascagnit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 148,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 658,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.14
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-984-1
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Assay:
99.9999%
Form:
solid
€ 148,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.9999%
form
solid
potency
2840 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (100 g/L in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
754-764 g/L
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
850 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Isolation and identification of milk-clotting proteases from Prinsepia utilis Royle and its application in cheese processing: In dieser Studie wurde Ammoniumsulfat eingesetzt, um Proteasen für die Milchgerinnung zu isolieren, die dann in der Käseverarbeitung angewendet wurden, um die Effizienz und Qualität der Käseproduktion zu verbessern (Zhang et al., 2024).
  • Diffusion-driven fed-batch fermentation in perforated ring flasks: In diesem Forschungsprojekt wurde Ammoniumsulfat in Fed-Batch-Fermentationsprozessen eingesetzt, um das Wachstum von Mikroorganismen und die Produktausbeute zu verbessern. Die Studie demonstriert den Nutzen der Methode zur Optimierung industrieller Fermentationsverfahren (Lüchtrath e al., 2024).
  • Ammonium Sulfate to Modulate Crystallization for High-Performance Rigid and Flexible Perovskite Solar Cells: In dieser Studie wird die Rolle von Ammoniumsulfat bei der Regulierung des Kristallisationsprozesses von Perowskitsolarzellen untersucht, um die Leistung und Stabilität der Solarzellen deutlich zu verbessern (Zou et al., 2024).
  • Effectiveness of three nitrification inhibitors on mitigating trace gas emissions from different soil textures under surface and subsurface drip irrigation: In dieser Studie wird Ammoniumsulfat in Kombination mit Nitrifikationshemmern eingesetzt, um Spurengasemissionen in landwirtschaftlichen Umgebungen zu reduzieren. Dabei heben die Forscher die Umweltvorteile hervor (Ribeiro et al., 2024).
Analysis Note
Reinheit (metallisch): ≥ 99,999 %
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,5 %
Chlorid (Cl): ≤ 3 ppm
Nitrat (NO₃): ≤ 10 ppm
Phosphat (PO₄): ≤ 5 ppm
Ag (Silber): ≤ 0,010 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,050 ppm
Ba (Barium): ≤ 0,050 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0,010 ppm
Bi (Bismut): ≤ 0,050 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,100 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,005 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,010 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,005 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,050 ppm
Ga (Gallium): ≤ 0,050 ppm
In (Indium): ≤ 0,050 ppm
K (Kalium): ≤ 0,100 ppm
Li (Lithium): ≤ 0,050 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,010 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,010 ppm
Na (Natrium): ≤ 0,100 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,010 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,005 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,010 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,005 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,010 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5132A2939A4418
description
99.9999 Suprapur®
description
ReagentPlus®, ≥99.0%
description
BioXtra, ≥99.0%
description
Molecular Biology, ≥99.0%
assay
99.9999%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pH
5 (100 g/L in H2O)
pH
5-6 (25 °C, 132 g/L)
pH
5.0-6.0 (20 °C, 1 M in H2O)
pH
5.0-6 (25 °C, 132 g/L)
solubility
754-764 g/L
solubility
water: soluble 132 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 0.667 g/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumsulfat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)