Fortfahren mit
A4418
Ammoniumsulfat
Molecular Biology, ≥99.0%
Ammonium sulfate
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Mascagnit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.14
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38030408
UNSPSC Code:
12352314
NACRES:
NA.31
EC Number:
231-984-1
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
Molecular Biology
Form:
powder
Solubility:
H2O: 0.667 g/mL
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
technique(s)
affinity binding assay: suitable, protein purification: suitable
impurities
≤0.005% Insolubles
pH
5.0-6 (25 °C, 132 g/L)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.667 g/mL
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm
cation traces
Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤5 ppm, Zn: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
absorption
≤0.025 at 280 at 1 M, ≤0.03 at 260 at 1 M
suitability
suitable for flow cytometry, suitable for molecular biology
application(s)
metabolomics
microbiology
foreign activity
DNase, RNase, and protease, none detected
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
General description
Ammoniumsulfat ist ein vielseitiges anorganisches Sulfatsalz, das eine Schlüsselrolle in der biochemischen Forschung, der Molekularbiologie und der Zellkultivierung spielt. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Reinigung von Antikörpern und die Fällung oder Fraktionierung von Proteinen. Außerdem wird es in der kristallographischen Analyse von Nukleinsäuren und Proteinen eingesetzt und wird auch als Stickstoffzusatz in synthetischen Labormedien verwendet. Bei der Herstellung unseres hochwertigen Ammoniumsulfats wird sorgfältig auf die Freiheit von DNase, RNase und Protease geachtet, so dass es für den Einsatz in der Spitzenforschung geeignet ist.
Application
Ammoniumsulfat hilft bei der schnellen Ausfällung von Zellproteinen. Ammoniumsulfat kann zur Fällung oder Fraktionierung von Proteinen oder zur Aufreinigung von Antikörpern eingesetzt werden. Es ist auch für die kristallografische Analyse von Nukleinsäuren und Proteinen geeignet. Ammoniumsulfat wird verwendet
  • in der Herstellung der ′Blau-Silber′-Färbelösung für die kolloidale Coomassie-Färbung von Proteinen [1]
  • zur Ausfällung des Shiga-ähnlichen Toxins aus dem Kulturüberstand
  • zur Ausfällung von Viruspartikeln aus dem Kulturüberstand [2]
Features and Benefits
  • Schwermetalle (als Pb): ≤2 ppm
  • Frei von DNase, RNase und Protease
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2150-OPA51321.01211
form
powder
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
solid
solubility
H2O: 0.667 g/mL
solubility
-
solubility
water: soluble 132 g/L at 20 °C
solubility
754-764 g/L
assay
≥99.0%
assay
-
assay
≥99.0%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
Molecular Biology
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumsulfat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What is the average particle size (APS) of this powder?
    1 answer
    1. The particle size is not determined for this product.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. New Jersey, USA
    • Review 1
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    works well
    I used this product to perform ammonium sulfate-mediated precipitation on cell culture media, and it has worked very well. I will keep buying this in future.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review