Merck
496219
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylethylamin
99.5%, biotech. grade
Synonym(e):
N-Ethyldiisopropylamin, DIPEA, Ethyldiisopropylamin, ‘Hünigs Base’
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]2NC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
127 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
biotech. grade
Dampfdruck
31 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
99.5%
Form
liquid
Verunreinigungen
<0.050% water
Farbe
APHA: <20
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
pH-Wert
12.3 (20 °C)
bp
127 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
<−50 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 4.01 g/L at 20 °C
Dichte
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChIKey
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
N, N-Diisopropylethylamin ist eine gehinderte nicht nukleophile Aminbase, die bei Alkylierungen, aldolartigen Reaktionen, Eliminierungen und der selektiven Bildung von Enolaten eingesetzt wird. Es wird häufig als Protonen-Scavenger bei der organischen Synthese eingesetzt. Aufgrund seiner weniger nukleophilen Eigenschaften werden weniger Nebenprodukte produziert.
N, N-Diisopropylethylamin ist eine gehinderte nicht nukleophile Aminbase, die bei Alkylierungen, aldolartigen Reaktionen, Eliminierungen und der selektiven Bildung von Enolaten eingesetzt wird. Es wird häufig als Protonen-Scavenger bei der organischen Synthese eingesetzt. Aufgrund seiner weniger nukleophilen Eigenschaften werden weniger Nebenprodukte produziert.
Anwendung
N, N-Diisopropylethylamin kann wie folgt als Base verwendet werden:
  • In der Palladium(0)-katalysierten Alkoxycarbonylierung von Allylphosphaten und Acetat.
  • Bei der selektiven Enolatbildung zusammen mit Bortriflaten.
  • Bei der C-N-Kopplung von Arylhalogeniden mit Nitroarenen in Gegenwart eines Nickelkatalysators.
N,N-Diisopropylethylamin kann für die Synthese von mannosylierten Ovalbuminpeptiden verwendet werden.[1]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.1 °F
Flammpunkt (°C)
9.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Asymmetric Hydrogenation of α,β-Unsaturated Nitriles with Base-Activated Iridium N, P Ligand Complexes
Muller MA and Pfaltz A.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 126(33), 8812-8815 (2014)
Facile and Gram-scale Synthesis of Metal-free Catalysts: Toward Realistic Applications for Fuel Cells.
Kim OH, et al.
Scientific Reports, 5 (2015)
Lipase-catalysed synthesis of olvanil in organic solvents.
Reyes-Duarte D, et al.
Biotechnology Letters, 24(24), 2057-2061 (2002)
Alexandre Yersin et al.
Biophysical journal, 94(1), 230-240 (2007-09-18)
Interaction between the iron transporter protein transferrin (Tf) and its receptor at the cell surface is fundamental for most living organisms. Tf receptor (TfR) binds iron-loaded Tf (holo-Tf) and transports it to endosomes, where acidic pH favors iron release. Iron-free
Irina Naletova et al.
Cancers, 11(9) (2019-09-11)
Angiogenin (ANG), an endogenous protein that plays a key role in cell growth and survival, has been scrutinised here as promising nanomedicine tool for the modulation of pro-/anti-angiogenic processes in brain cancer therapy. Specifically, peptide fragments from the putative cell
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf