Fortfahren mit
445460
HATU
97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
1-[Bis(dimethylamino)methylene]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridinium 3-oxid hexafluorophosphate, N-[(Dimethylamino)-1H-1,2,3-triazolo-[4,5-b]pyridin-1-ylmethylene]-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate N-oxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,20
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 485,00
100 g
Versand innerhalb von 5 Werktagen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 1.530,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15F6N6OP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.23
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 69,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
HATU, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
mp
183-185 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[C+](N(C)C)n1n[n+]([O-])c2ncccc12
InChI
1S/C10H15N6O.F6P/c1-13(2)10(14(3)4)15-8-6-5-7-11-9(8)16(17)12-15;1-7(2,3,4,5)6/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
FKBFHOSFPRWJNV-UHFFFAOYSA-N
Application
Preparation of N-arylsulfonamide-linked peptides by solid-phase synthesis.
Reagent for:
Synthesis of Aurora A kinase inhibitors
HPLC assay to determine D- and L- acid enantiomers in human plasma
Amide bond formation reactions
Catalyst for:
Selective acylation
Selecocyclization-oxidation deselenation sequence
Peptide coupling reagent.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
11373N15311514900
USP
USP
1514900
Vaseline®
description
97%
description
≥98.0% (CHN)
description
for Northern and Southern blotting
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
solid
form
solid
form
solution
form
-
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
assay
97%
assay
≥98.0% (CHN)
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
mp
183-185 °C (lit.)
mp
183-185 °C (lit.), 183-188 °C (dec.)
mp
-
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HATU
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A
supp_hazards
Lagerklasse
4.1A - Other explosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf