Wichtige Dokumente
387649
N,N-Diisopropylethylamin
purified by redistillation, 99.5%
Synonym(e):
N-Ethyldiisopropylamin, DIPEA, Ethyldiisopropylamin, ‘Hünigs Base’
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
31 mmHg ( 37.7 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99.5%
Form
liquid
Aufgereinigt durch
redistillation
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
<−50 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 4.01 g/L at 20 °C
Dichte
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChIKey
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Als organische Base bei der Synthese von Indeno-Pyronen.
- Als Aktivator für chirale Iridium-N,PLigandenkomplexe, die zur Hydrierung von α,β-ungesättigten Nitrilen verwendet werden können.
- Als nicht nukleophile Base für eine Substitutionsreaktion.
- Als Ausgangsmaterial bei der Herstellung von bis[1,2]dithiol[1,4]thiazinen und bis[1,2]dithiolpyrrolen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.1 °F
Flammpunkt (°C)
9.5 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?