Fortfahren mit
03439
N-Ethyldiisopropylamin -Lösung
~2 M in 1-methyl-2-pyrrolidinone, solution, suitable for peptide synthesis
Synonym(e):
N,N-Diisopropylethylamin -Lösung, DIPEA, Hünigs Base
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 100,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H19N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.24
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4124745
Form:
liquid
€ 100,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-Ethyldiisopropylamin -Lösung, suitable for peptide synthesis, ~2 M in 1-methyl-2-pyrrolidinone
form
liquid
Quality Segment
concentration
~2 M in 1-methyl-2-pyrrolidinone
impurities
≤0.2% water (KFT)
refractive index
n20/D 1.454
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
SMILES string
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI key
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Ethyldiisopropylamin (EDIA) reagiert mit monoaktivierten Michael-Akzeptoren, um symmetrische Sulfone zu erzeugen.
Application
N,N-Diisopropylethylamin (DIPEA), auch als Hünig-Base bekannt, ist ein sterisch gehindertes Amin. Es wird verbreitet als Base in der Peptidsynthese eingesetzt. Außerdem wird DIPEA bei Pd-katalysierten Kreuzkupplungsreaktionen eingesetzt. Dazu zählen Heck-Kupplung und Sonogashira-Kupplung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.0089449621903440
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.454
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.414
impurities
≤0.2% water (KFT)
impurities
-
impurities
<0.050% water
impurities
≤0.5% water
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
amine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
73.4 °F
flash_point_c
23 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
872-50-4
CAS No.
872-50-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tristan Doussineau et al.
Journal of colloid and interface science, 339(1), 266-270 (2009-08-15)
This paper describes the preparation of two-dye-doped silica nanoparticles for ratiometric pH measurements in the biologically relevant pH-range. While a rhodamine derivative is embedded in a silica core and used as the reference, a pH-sensitive naphthalimide dye is immobilized on
J-N Volle et al.
Biosensors & bioelectronics, 19(5), 457-464 (2003-11-19)
We present a silicon chip-based approach for the enhanced sensitivity detection of surface-immobilized fluorescent molecules. Green fluorescent protein (GFP) is bound to the silicon substrate by a disuccinimidyl terephtalate-aminosilane immobilization procedure. The immobilized organic layers are characterized by surface analysis
Eugene F, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(9), 2599-2603 (1994)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
03439-250ML04061838618597