Wichtige Dokumente
431354
Ammoniumthiocyanat
99.99% trace metals basis, for inorganic trace analysis
Synonym(e):
Ammoniumrhodanid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for inorganic trace analysis
Assay
99.99% trace metals basis
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.004 meq/g I2 consumers
≤0.005% insolubles
Glührückstand
≤0.025%
pH-Wert
4.5-6.0
mp (Schmelzpunkt)
152-154 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 76.1 g/L at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe: ≤3 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES String
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
InChIKey
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Graphitic carbon nitride.[6]
- Three-dimensional nitrogen and sulfur co-doped graphene frameworks (N/S-GFs).[7]
- Substituted 2-aminothiazole derivatives by reacting with α-halo ketone carbonyls in the presence of N-methylimidazole.[8]
- Thiiranes from corresponding oxiranes in the presence of LiBF4.[9]
- 1,2,4-triazole-3-thiones by a multi-component reaction with benzohydrazide acid and acid chloride in the absence of solvent.[10]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)