Merck
221988
Sigma-Aldrich
Ammoniumthiocyanat
ACS reagent, ≥97.5%
Synonym(e):
Ammoniumrhodanid
Größe auswählen
100 G
€ 37,70
500 G
€ 64,50
2.5 KG
€ 470,00
€ 37,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 37,70
500 G
€ 64,50
2.5 KG
€ 470,00
About This Item
Lineare Formel:
NH4SCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.12
Beilstein:
3595135
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
eCl@ss:
38060604
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.24
€ 37,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Assay
≥97.5%
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.004 meq/g I2 consumers
≤0.005% insolubles
Glührückstand
≤0.025%
pH-Wert
4.5-6.0 (25 °C, 5% in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
152-154 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe: ≤3 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES String
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
InChIKey
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ammoniumthiocyanat ist ein anorganisches Salz, dass häufig zur Thiocyanierung von organischen Verbindungen verwendet wird.[1][2][3][4]
Anwendung
Ammoniumthiocyanat kann für die Synthese der folgenden Stoffe verwendet werden:
  • Substituierte 2-Aminothiazol-Derivate durch Reaktion mit [5]-Haloketoncarbonylverbindungen in Gegenwart von N-Methylimidazol.5
  • Thiirane aus entsprechenden Oxiranen in Gegenwart von Lithiumtetrafluorborat.[6]
Wird bei der Bildung neuer zweidimensionaler Cd-SCN-Koordinationsfeststoffe mit ungewöhnlichen, anpassbaren Strukturen, die ein Schachbrett- oder Fischgrätenmuster aufweisen, eingesetzt. Diese Strukturen sind ein wichtiger Schritt in Richtung technologisch nützlicher Materialien.[7]
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Schiff-Base Metal (II) Complexes as New Catalysts in the Efficient, Mild and Regioselective Conversion of 1, 2-Epoxyethanes to 2-Hydroxyethyl Thiocyanates with Ammonium Thiocyanate.
Sharghi H and Nasseri MA.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 76(1), 137-142 (2003)
Conversion of epoxides to thiiranes catalyzed with TiO(TFA)2 and TiCl3(OTf) in the presence of ammonium thiocyanate or thiourea.
Iranpoor N and Zeynizadeh B.
Synthetic Communications, 28(21), 3913-3918 (1998)
NBS or DEAD as effective reagents in α-thiocyanation of enolizable ketones with ammonium thiocyanate.
Reddy BVS, et al.
Tetrahedron Letters, 52(13), 1432-1435 (2011)
Thiocyanation of aromatic and heteroaromatic compounds using ammonium thiocyanate and I2O5.
Wu J, et al.
Synthetic Communications, 38(14), 2367-2373 (2008)
Regioselective thiocyanation of aromatic and heteroaromatic compounds using ammonium thiocyanate and oxone.
Wu G, et al.
Tetrahedron Letters, 46(35), 5831-5834 (2005)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf