Fortfahren mit
1.01213
Ammoniumthiocyanat
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Ammoniumthiocyanat, Ammoniumsulfocyanid, Ammoniumrhodanid, Thiocyansäure Ammoniumsalz, Ammoniumsulfocyanat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,40
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.180,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH4N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.12
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
217-175-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (silver nitrate titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
1600 g/L
€ 76,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
form
solid
potency
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.02% Iodine consuming substances
ign. residue
≤0.025% (as sulfate)
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
151 °C
solubility
1600 g/L
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600‑700 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.0025%, sulfide (S2-): ≤0.001%
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%, Cu: ≤0.0004%, Fe: ≤0.0001%, Pb: ≤0.0004%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S-]C#N.[N+H4]
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
InChI key
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Redox Relay-Induced C-S Radical Cross-Coupling Strategy: Diese Studie zeigt eine neuartige Anwendung von Ammoniumthiocyanat in der organischen Synthese, insbesondere in der nichttraditionellen ortsselektiven Thiocyanierung von Chinoxalinonen. Diese Methode unterstreicht die Vielseitigkeit von Ammoniumthiocyanat bei der Erleichterung komplexer chemischer Umwandlungen, die in der pharmazeutischen und materialwissenschaftlichen Forschung nützlich sind (Shi et al., 2024).
  • Reactant conversion-intercalation strategy toward interlayer-expanded MoS2 microflowers: Ammoniumthiocyanat wird verwendet, um die Superkondensatorleistung von MoS₂-Mikroblumen zu verbessern, was seine entscheidende Rolle bei der Entwicklung fortschrittlicher Materialien für Energiespeichertechnologien unterstreicht. Diese Anwendung unterstreicht die Bedeutung von Ammoniumthiocyanat auf dem Gebiet der Materialwissenschaften, insbesondere bei der Verbesserung der elektrochemischen Eigenschaften von Materialien im Nanomaßstab (Wang et al., 2023).
  • Valorization and characterization of bio-oil from Salvadora persica seed for air pollutant adsorption: In dieser Forschungsarbeit werden die Umweltanwendungen von Ammoniumthiocyanat untersucht, insbesondere die Adsorption und Minderung von Luftschadstoffen unter Verwendung von Bioöl aus natürlichen Quellen. Die Studie unterstreicht den Nutzen der Verbindung für Umwelttests und Strategien zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung (Azizi et al., 2023).
  • Layer-by-layer assembly of CsPbX3 nanocrystals into large-scale homostructures: In dieser Anwendung wird Ammoniumthiocyanat für den präzisen Zusammenbau von Perowskit-Nanokristallen verwendet, die für die Entwicklung optoelektronischer Geräte von zentraler Bedeutung sind. Die Rolle der Verbindung bei der Erleichterung hochpräziser Materialzusammensetzungsprozesse verdeutlicht ihre Bedeutung für die wissenschaftliche Spitzenforschung und -entwicklung (Cirignano et al., 2022).
  • Study of MC:DN-Based Biopolymer Blend Electrolytes with Inserted Zn-Metal Complex for Energy Storage Devices with Improved Electrochemical Performance: Ammoniumthiocyanat wird hier verwendet, um die Eigenschaften von Elektrolyten aus Biopolymermischungen zu verbessern, was seine Bedeutung für die Entwicklung von Hochleistungsenergiespeichern unterstreicht. Diese Anwendung dient dem Bedarf von Forschenden, die sich auf Batterien und Superkondensatoren der nächsten Generation konzentrieren (Dannoun et al., 2022).
Analysis Note
Assay (argentometrisch): ≥ 99,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (5 %; Wasser; 25 °C): 4,5–6,0
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,0025 %
Sulfid (S): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0004 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0001 %
Pb (Blei): ≤ 0,0004 %
Glührückstand (als Sulfat): ≤ 0,025 %
Iodverbrauchende Substanzen:
≤ 0,02 %
: ≤ 0,004 meq/g
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Other Notes
Ersetzt: AX1415; AX1415-1
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
221988909009431354
form
solid
form
crystals
form
powder
form
crystals
solubility
1600 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 76.1 g/L at 20 °C
assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
assay
≥97.5%
assay
≥97.5%
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
cation traces
Cu: ≤0.0004%, Pb: ≤0.0004%, Fe: ≤0.0001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cation traces
Fe: ≤3 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cation traces
Fe: ≤3 ppm, heavy metals: ≤5 ppm
cation traces
Fe: ≤3 ppm, heavy metals: ≤5 ppm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumthiocyanat
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
supp_hazards
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c