Fortfahren mit
01934
Dimethylsulfoxid
for inorganic trace analysis, ≥99.99995% (metals basis)
Dimethyl sulfoxide
Synonym(e):
DMSO, Methylsulfoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.13
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-664-3
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.9% (GC), ≥99.99995% (metals basis)
Bp:
189 °C
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C), 0.42 mmHg
€ 227,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C), 0.42 mmHg
assay
≥99.9% (GC), ≥99.99995% (metals basis)
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F, 42 %
dilution
(for analytical testing)
color
colorless
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C
mp
16-19 °C
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.099-1.101 g/mL at 20 °C, 1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
cation traces
Ag: ≤0.5 μg/kg, Al: ≤1 μg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Au: ≤0.5 μg/kg, Be: ≤0.5 μg/kg, Bi: ≤0.5 μg/kg, Ca: ≤20 μg/kg, Cd: ≤0.5 μg/kg, Ce: ≤0.5 μg/kg, Co: ≤0.5 μg/kg, Cr: ≤5 μg/kg, Cs: ≤0.5 μg/kg, Cu: ≤5 μg/kg, Fe: ≤20 μg/kg, Ga: ≤0.5 μg/kg, Ge: ≤0.5 μg/kg, Hg: ≤5 μg/kg, In: ≤10 μg/kg, Ir: ≤0.5 μg/kg, K: ≤10 μg/kg, Li: ≤0.5 μg/kg, Mg: ≤10 μg/kg, Mn: ≤5 μg/kg, Mo: ≤0.5 μg/kg, Na: ≤50 μg/kg, Ni: ≤5 μg/kg, Os: ≤1 μg/kg, Pb: ≤0.5 μg/kg, Pd: ≤0.5 μg/kg, Pt: ≤0.5 μg/kg, Rb: ≤0.5 μg/kg, Rh: ≤0.5 μg/kg, Ru: ≤0.5 μg/kg, Sb: ≤0.5 μg/kg, Se: ≤0.01 mg/kg, Sn: ≤0.5 μg/kg, Sr: ≤0.5 μg/kg, Ti: ≤5 μg/kg, Tl: ≤0.5 μg/kg, U: ≤0.5 μg/kg, V: ≤0.5 μg/kg, Zn: ≤5 μg/kg, Zr: ≤0.5 μg/kg
application(s)
sample preparation
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Enzymatic/chemical analysis of dietary fiber.: Focused on the analytical techniques for analyzing dietary fibers, which could be adapted for the analysis of complex organic matrices in the presence of DMSO ( Theander et al., 1994).
  • Levans: I. Fractionation, solution viscosity, and chemical analysis of levan produced by Streptococcus salivarius.: This research details the fractionation and analysis of bacterial levan, which could inform studies involving the solubilization and analysis of similar polysaccharides in DMSO ( Ehrlich et al., 1975).
Other Notes
For information on dimethyl sulfoxide miscibility, please visit the following link:
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Disclaimer
Unterkühlt leicht und schmilzt langsam bei Raumtemperatur. Das verfestigte Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dabei geschädigt zu werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1309D454041640-M
application(s)
sample preparation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥99.9% (GC), ≥99.99995% (metals basis)
assay
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
-
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
cation traces
Ag: ≤0.5 μg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Be: ≤0.5 μg/kg, Ca: ≤20 μg/kg, Ce: ≤0.5 μg/kg, Cr: ≤5 μg/kg, Cu: ≤5 μg/kg, Ga: ≤0.5 μg/kg, Hg: ≤5 μg/kg, Ir: ≤0.5 μg/kg, Li: ≤0.5 μg/kg, Mn: ≤5 μg/kg, Na: ≤50 μg/kg, Os: ≤1 μg/kg, Pd: ≤0.5 μg/kg, Rb: ≤0.5 μg/kg, Ru: ≤0.5 μg/kg, Se: ≤0.01 mg/kg, Sr: ≤0.5 μg/kg, Tl: ≤0.5 μg/kg, V: ≤0.5 μg/kg, Zr: ≤0.5 μg/kg, Al: ≤1 μg/kg, Bi: ≤0.5 μg/kg, Co: ≤0.5 μg/kg, Fe: ≤20 μg/kg, In: ≤10 μg/kg, Mg: ≤10 μg/kg, Ni: ≤5 μg/kg, Pt: ≤0.5 μg/kg, Sb: ≤0.5 μg/kg, Ti: ≤5 μg/kg, Zn: ≤5 μg/kg, Au: ≤0.5 μg/kg, Cs: ≤0.5 μg/kg, K: ≤10 μg/kg, Pb: ≤0.5 μg/kg, Sn: ≤0.5 μg/kg, Cd: ≤0.5 μg/kg, Mo: ≤0.5 μg/kg, U: ≤0.5 μg/kg, Ge: ≤0.5 μg/kg, Rh: ≤0.5 μg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.5 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤1 mg/kg, Ni: ≤0.5 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylsulfoxid
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review