Wichtige Dokumente
221082
Quecksilber(II)-oxid gelb
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Präzipitat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: mercury
Verunreinigungen
≤0.005% N compounds
≤0.03% insol. dil. HCl
Rückstand nach Reduktion
≤0.05%
mp (Schmelzpunkt)
500 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.025%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Fe: ≤0.003%
SMILES String
O=[Hg]
InChI
1S/Hg.O
InChIKey
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?