Merck
Y0000528
Sulbactam
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-4,4-dioxid, Betamaze, CP 45899, CP-45,899, Penicillansäure-1,1-dioxid, Penicillansäure-S,S-dioxid, Penicillansäuredioxid, Penicillansäuresulfon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sulbactam
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H11NO5S/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
InChIKey
FKENQMMABCRJMK-RITPCOANSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Sulbactam EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Serafim Tsitsilonis et al.
Langenbeck's archives of surgery, 398(1), 153-159 (2012-07-27)
Necrotizing fasciitis (NF) is a rare, but potentially fatal pathology. The aim of the present study was to identify the population characteristics of the NF patients, the responsible bacteria, and the differences between survivors and nonsurvivors. In this retrospective case-control
Elizabeth A Rodkey et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(40), 16798-16804 (2012-09-15)
The rise of inhibitor-resistant and other β-lactamase variants is generating an interest in developing new β-lactamase inhibitors to complement currently available antibiotics. To gain insight into the chemistry of inhibitor recognition, we determined the crystal structure of the inhibitor preacylation
Bahadir M Gulluoglu et al.
Annals of surgery, 257(1), 37-43 (2012-09-25)
To assess the impact of prophylactic antibiotics on the prevention of surgical site infection (SSI) and the cost-effectiveness of this prophylaxis for breast cancer surgery in overweight or obese women. SSI is higher than expected after breast surgery. Obesity was
G S Singh
Mini reviews in medicinal chemistry, 4(1), 93-109 (2004-02-03)
Beta-lactam ring-containing compounds such as penicillins, ampicillin, amoxicillin, cephalosporins and carbapenems are among the most famous antibiotics. This article reviews the recent developments in study of cephems, oxacephems, penams and sulbactam. Many of the compounds reviewed have potential antibacterial activity
Krisztina M Papp-Wallace et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(11), 5687-5692 (2012-08-22)
Acinetobacter baumannii is an increasingly problematic pathogen in United States hospitals. Antibiotics that can treat A. baumannii are becoming more limited. Little is known about the contributions of penicillin binding proteins (PBPs), the target of β-lactam antibiotics, to β-lactam-sulbactam susceptibility