Y0000529
Sulbactam-Natrium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Sulbactam Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sulbactam
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[S]1(=O)(=O)[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)[O-])C(=O)C2
InChI
1S/C8H11NO5S.Na/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14;/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t5-,6+;/m1./s1
InChIKey
NKZMPZCWBSWAOX-IBTYICNHSA-M
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)