Merck
PHR2838
Supelco
Ampicillin
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H19N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.40
Beilstein:
1090925
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. A1000000
traceable to USP 1033000
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
ampicillin
Form
solid
Verpackung
pkg of 500 mg
mp (Schmelzpunkt)
208 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
InChIKey
AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Anwendung
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsmechanismus: Ampicillin ist ein halbsynthetisches Penicillin und ein ß-Lactam-Antibiotikum, das die Zellwandsynthese von Bakterien hemmt, indem es Transpeptidasen auf der Innenoberfläche der Zellmembran der Bakterien deaktiviert.
Wirkungsweise der Resistenz: Die Verabreichung zusammen mit ß-Lactamase spaltet den ß-Lactam-Ring von Ampicillin und deaktiviert ihn.
Antimikrobielles Spektrum: Wirksam sowohl gegen grampositive (ähnlich wie Benzylpenicillin) wie auch gramnegative (ähnlich wie Tetrazykline und Chloramphenicol) Bakterien.
Hinweis zur Analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)