Fortfahren mit
S9701
Sulbactam
≥98% (HPLC), β-lactamases inhibitor, powder
Synonym(e):
(2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-4,4-dioxid, Betamaze, CP 45899, CP-45,899, Penicillansäure-1,1-dioxid, Penicillansäure-S,S-dioxid, Penicillansäuredioxid, Penicillansäuresulfon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,90
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 373,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
269-878-2
MDL number:
Assay:
98-102% (HPLC)
Form:
crystalline powder
€ 91,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sulbactam,
assay
98-102% (HPLC)
form
crystalline powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 1%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H11NO5S/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
InChI key
FKENQMMABCRJMK-RITPCOANSA-N
General description
Sulbactam is a semi-synthetic penicillinate sulfone derived from 6-aminopenicllanic acid. This β-lactam compound is characterized by a β-lactam ring.
Application
Sulbactam has been used as a β-Lactamase inhibitor in β-lactamase inhibitor assay. It has also been used to evaluate its antimicrobial pharmacodynamic effects against extremely drug-resistant Acinetobacter baumannii. Sulbactam may be used in cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Sulbactam acts as an irreversible inhibitor of β-lactamases that inactivate β-lactams such as penicillin and cephalosporin. It is also active against bacteroides and certain chromosomally mediated enzymes of Gram-negative bacteria. It exhibits limited antimicrobial activity. However, sulbactam in combination with other potential antibiotics exhibits therapeutic effects against multidrug-resistant Acinetobacter baumannii infections.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y00005281623670PHR2576
Sulbactam European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000528
Sulbactam
Sulbactam United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1623670
Sulbactam
assay
98-102% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
crystalline powder
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
H2O: 1%
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulbactam
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)