Merck
SRE0096
Sigma-Aldrich
Albumin aus Rinderserum
≥98.0%, New Zealand Origin, ≤3 EU/mg endotoxin, protein quantification
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41141801
Produktbezeichnung
Albumin aus Rinderserum, standard grade, heat shock fraction, protease free, IgG free, low endotoxin, Ph 7.0, ≥98%
Assay
≥98.0%
Form
powder
Mol-Gew.
~66 kDa
Aufgereinigt durch
heat shock fractionation
Ursprung
New Zealand origin
Verfügbarkeit
available only in China
Methode(n)
protein quantification: suitable
Verunreinigungen
≤3 EU/mg endotoxin
pH-Wert
7.0
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Fremdaktivität
Ribonuclease, none detected
endonuclease, none detected
protease ≤0.005 units/mg solid
proteinase, none detected
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Angaben zur Herstellung
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Zitong Huang et al.
Journal of neuroscience methods, 348, 109012-109012 (2020-11-30)
The nerve plexus of the enteric nervous system (ENS) plays a crucial part in regulating gastrointestinal functions, such as muscle contractile activity and nutrient absorption. Studying the nerve plexus can provide vital information for research on ENS disorders. Whole-mount preparation
Erling Hu et al.
iScience, 25(3), 103966-103966 (2022-03-15)
The bioeffects of terahertz (THz) radiation received growing attention because of its influence on the interactions between biomolecules. Our work aimed to investigate the effects of THz irradiation on cell membrane, especially cell membrane permeability. We found that 0.1 THz
Ni Wang et al.
Journal of ginseng research, 47(3), 448-457 (2023-05-30)
Alzheimer's disease (AD) is a common form of dementia, and impaired mitophagy is a hallmark of AD. Mitophagy is mitochondrial-specific autophagy. Ginsenosides from Ginseng involve in autophagy in cancer. Ginsenoside Rg1 (Rg1 hereafter), a single compound of Ginseng, has neuroprotective
Yunzhi Liu et al.
International journal of molecular medicine, 48(4) (2021-08-21)
Omega‑3 polyunsaturated fatty acids (n‑3 PUFAs) exert a negative effect on IL‑6 production in several liver disorders, including cirrhosis, acute liver failure and fatty liver disease. However, its effect on the production of IL‑11, another important IL‑6 family cytokine, remains
Linhui Ni et al.
Cell & bioscience, 13(1), 30-30 (2023-02-15)
Botulinum toxin type A (BoNT/A) is extensively applied in spasticity and dystonia as it cleaves synaptosome-associated protein 25 (SNAP25) in the presynaptic terminals, thereby inhibiting neurotransmission. An increasing number of randomized clinical trials have suggested that glabellar BoNT/A injection improves