Fortfahren mit
A5611
Albumin aus Rinderserum
Cohn Fraction V, lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 411,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
immunohistochemistry: suitable
€ 411,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
pH
4.8-7.5
solubility
H2O: soluble 40 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Serum albumins are soluble constituents of the circulatory system. Bovine serum albumin (BSA) is homologous to human serum albumin (HSA). BSA consists of three homologous domains (I, II, III), that are separated into nine loops by disulfide bonds. Serum albumin acts as a depot protein.
Application
Bovine Serum Albumin has been used:
  • for in vitro high molecular weight (HMW)-species formation assay
  • for immunohistochemistry
  • in Escherichia coli quantitative polymerase chain reaction (qPCR) analysis
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Preparation Note
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
This is a cold alcohol fractionated albumin that is produced by Sigma-Aldrich with a stricter adherence to the original Cohn method of fractionation than other commercially available bovine albumins.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3608A2153A0281
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
origin
USA origin
origin
USA origin
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How can I prepare 1L of PBS with 2% of BSA
    1 answer
    1. In order to achieve 2% BSA, dissolve 100 mL of PBS in 2 G of BSA. So, dissolving 20 G of BSA in 1000 mL of PBS would give 2% BSA.